Merck
640662
Sigma-Aldrich
3-氰基苯乙酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO2
CAS号:
分子量:
161.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves