Merck
17346
Sigma-Aldrich
N-Boc-草酰胺酸乙酯
≥97.0%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$457.00
$457.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$457.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15NO5
分子量:
217.22
Beilstein:
8201747
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$457.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
≥97.0%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.449
應用
peptide synthesis
官能基
amide
ester
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
InChI 密鑰
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
其他說明
用于通过 Mitsunobu (PPh3/DEAD) 反应将醇转化为 BOC-保护胺的试剂;伯醇和仲醇(构型相反)具有很好的转化率[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
F. Berree et al.
Tetrahedron Letters, 39, 8275-8275 (1998)