15488
别名:
Boc-L-α-苯基甘氨酸
15488-5G
$188.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
15480
Boc-Phe-OH
860271
L-缬氨酸甲酯 盐酸盐
15484
Boc-D-Phe-OH
D125806
N,N-二异丙基乙胺
445460
HATU
M56557
4-甲基吗啉
429821
(+)-N-Boc-L-α-苯甘氨醇
15481
Boc-Phe-OSu
54802
1-羟基苯并三唑 水合物
P17202
L-苯丙氨酸甲酯 盐酸盐
≥99.0% (T)
[α]20/D +144±2°, c = 1% in ethanol
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
88-91 °C
peptide synthesis
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Amino Acids, Resins & Reagents for Peptide Synthesis
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?