Merck
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
别名:
Boc-L-苯丙氨酸 N-羟基琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$141.00
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$141.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22N2O6
CAS号:
分子量:
362.38
Beilstein:
715573
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-152 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
InChI key
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)