Merck
151394
Sigma-Aldrich
2-甲基-6-硝基苯甲酸
97%
别名:
6-硝基邻甲苯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS号:
分子量:
181.15
Beilstein:
2050804
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The vapour pressure of 2-methyl-6-nitrobenzoic acid was studied by Knudsen mass-loss effusion technique[1].
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)