Merck
15127
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ile-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-D-异亮氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$894.00
$894.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$894.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO4
CAS号:
分子量:
231.29
Beilstein:
5262192
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$894.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m1/s1
InChI key
QJCNLJWUIOIMMF-HTQZYQBOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)