Merck
15048
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-D-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$66.30
25 G
$87.30
$66.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$66.30
25 G
$87.30
About This Item
线性分子式:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS号:
分子量:
189.21
Beilstein:
4905241
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$66.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98.0% (TLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)