Merck
112127
Sigma-Aldrich
二苯乙腈
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$67.90
500 G
$85.60
$67.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$67.90
500 G
$85.60
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCN
CAS号:
分子量:
193.24
Beilstein:
1911160
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$67.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
solid
沸点
181 °C/12 mmHg (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
官能团
nitrile
phenyl
SMILES字符串
N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChI key
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
将二苯基乙酸酰胺与三氯氧磷脱水,可以得到收率良好的二苯基乙腈 [1]
应用
二苯基乙腈与 4-溴丁酸乙酯发生无水缩合。随后在碱性介质中水解,用于定量测定 3-氰基-3,3-二苯基丙酸 [2]
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
S M De Baere et al.
Journal of analytical toxicology, 20(3), 159-164 (1996-05-01)
A sensitive gas chromatographic procedure with nitrogen-phosphorus detection was developed for the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid, the acidic metabolite of the narcotic analgesic bezitramide (Burgodin). Gas chromatography with mass spectrometric detection was used for confirmation. An internal standard, 5-cyano-5,5-diphenylvaleric
Preparation of diphenylacetonitrile.
W B REID et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(10), 3515-3515 (1948-10-01)