文件
8.08154
Sigma-Aldrich
亚硫酰氯
for synthesis
别名:
亚硫酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2OS
CAS号:
分子量:
118.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352307
酶委員會索引編號:
231-748-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
121 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
76 °C/1013 hPa
mp
-104.5 °C
密度
1.64 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI 密鑰
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
亚硫酰氯是一种无机酸氯。主要用于有机合成的氯化剂,用于生成有机氯化物。
應用
亚硫酰氯可作为一种催化剂,以:
  • 通过与4-氨-1,2,4-三唑反应合成4-(亚磺酰氨)-1,2,4-三唑。
  • 通过环化反应从氨基尿嘧啶合成异噻唑嘧啶。
  • 在存在吡啶的情况下通过缩合反应与二亚胺合成1,2,6-三嗪S氧化物.
  • 通过缩合反应与烷烃-1,3-二醇合成2-氧代-1,3,2-二氧硫杂环己烷。
  • 通过与硝化甘醇反应合成环状亚硫酸酯。
  • 通过双乙酰与多乙酰结构单元的自缩合反应合成多微孔有机聚合物。
分析報告
含量(银量法): ≥ 99.0 %
鉴定(IR):通过测试
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Synthetic uses of thionyl chloride
El-Sakka IA and Hassan NA
Journal of Sulfur Chemistry, 26(1), 33-97 (2005)
Thionyl chloride-catalyzed preparation of microporous organic polymers through aldol condensation
Zhao Yan-Chao, et al.
Macromolecules, 44(16), 6382-6388 (2011)