Merck
C1889
Sigma-Aldrich
胶原酶 来源于溶组织梭菌
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
别名:
梭菌肽酶 A
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$154.00
$154.00
预计发货时间2025年4月07日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$154.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
$154.00
预计发货时间2025年4月07日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
质量水平
无菌性
0.2 μm filtered
类型
Type IV-S
表单
powder
比活
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-130 kDa
适用性
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
应用
diagnostic assay manufacturing
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
溶组织梭菌含有两种胶原酶,可剪切胶原酶三螺旋不同的切割位点。切割效率比哺乳动物胶原酶更高。梭菌胶原酶与气性坏疽的细菌侵袭有关。[1]
应用
胶原酶已被用于制备动脉组织,用于研究晚期糖基化终产物(AGE)。该酶还与其他蛋白酶一起用于人肿瘤、小鼠肾、人脑、肺上皮和许多其他组织的解聚。它在肝脏和肾脏灌注研究,胰腺消化和非实质肝细胞的分离中也是有效的。当测试该酶是否适合释放肝细胞时。对于每只大鼠肝脏,胶原酶以约 1mg/mL 使用,总体积为 100mL。
胶原酶(源于溶组织梭菌)用于解离组织样本[2],如脾脏[3]和睾丸组织[4]
生化/生理作用
从组织中有效释放细胞需要胶原酶和中性蛋白酶的作用。胶原酶被每克摩尔酶 4 克原子钙(Ca2+)活化。培养滤液被认为含有至少 7 种不同的蛋白酶,分子量范围为 68-130 kDa(最适 pH 值:6.3-8.8)。该酶通常用于消化组织样品中的结缔组分以释放单个细胞。胶原酶治疗可导致一些细胞死亡。通常,用于消化的浓度为 0.1 至 5mg/mL。反应持续时间从 15 分钟到几小时不等,这使得能够有效地解离细胞而不会导致过多的细胞死亡。具有钙和 BSA 的 Krebs Ringer 缓冲液是优选的,并且 Zn2+ 是其活性所必需的。
每摩尔胶原蛋白酶被4g原子钙活化。 它被乙二醇-双(β-氨基乙基醚)-N,NN′,N′-四乙酸,β-巯基乙醇、谷胱甘肽、巯基乙酸和8-羟基喹啉抑制。
注意
根据提供,该产品在 -20°C 下,可稳定保存一年。在 37℃、50℃ 和 -20℃ 下,30 天内 FALGPA 或蛋白酶活性没有损失。如果以等分试样(10mg/mL)快速冷冻,并且在 -20℃ 下冷冻,则粗胶原酶的溶液是稳定的。进一步的冻融循环会损坏溶液。 当在冰上保持时,该产品在 7 小时内保持 100% 活性。
单位定义
一个胶原蛋白消化单元(CDU)从牛跟腱胶原蛋白中释放的肽链量和1.0 μ亮氨酸,5小时,pH7.4,37℃,在钙离子存在下的茚三酮颜色相同。一个 FALGPA水解单元每分钟,25℃,水解1.0 μmole 呋喃基丙烯酰-Leu-Gly-Pro-Ala。一个中性蛋白酶单元水解酪蛋白,产生颜色和1.0 μmole 酪氨酸每5小时,pH7.5,37℃下产生的相同。一个梭菌蛋白酶单元在DTT存在下,pH7.6,25℃,每分钟水解1.0 μmole BAEE。
制备说明
从 IV 型(C5138)制备。可以通过在 37℃ 下,将 0.05-0.1mg/mL 胶原酶溶解在含有 0.36mM 氯化钙(TESCA)(pH 7.4)的 50mM TES 缓冲液中来制备储备溶液。该产品还含有梭菌蛋白酶,非特异性中性蛋白酶和胰蛋白酶活性。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ting Liu et al.
Gut, 70(10), 1965-1977 (2020-12-03)
It remains controversial whether tumour mutational burden (TMB) or neoantigens are prognostic markers in hepatocellular carcinoma (HCC). This study aimed to define the function of TMB or neoantigens in antitumour immunotherapy. Neoantigens of patients (n=56) were analysed by pVAC tools
Bacterial artificial chromosomes (BACs)-on-Beads? as a diagnostic platform for the rapid aneuploidy screening of products of conception
Sheath KL, et al.
Molecular Medicine Reports, 8(2), 650-654 (2013)
Generation of Mouse Spermatogonial Stem-Cell-Colonies in A Non-Adherent Culture
Azizi H, et al.
Cell Journal, 19(2), 238-238 (2017)
Rebecca M Reese et al.
Scientific reports, 10(1), 979-979 (2020-01-24)
The transient receptor potential (TRP) superfamily of ion channels has garnered significant attention by the pharmaceutical industry. In particular, TRP channels showing high levels of expression in sensory neurons such as TRPV1, TRPA1, and TRPM8, have been considered as targets
Development of a Forster resonance energy transfer assay for monitoring bacterial collagenase triple-helical peptidase activity
Tokmina-Roszyk M, et al.
Analytical biochemistry, 453, 61-69 (2014)
实验方案
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
在测定胶原酶活性时,使用N-(3-[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala在345nm处进行连续分光光度法测定。胶原酶水解胶原肽键。