Merck
M0531
Sigma-Aldrich
肌球蛋白,钙激活 来源于猪心脏
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
别名:
Calcium-Activated Myosin, Myosin from Porcine Heart, Porcine Heart Myosin
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
Porcine heart
形狀
buffered aqueous glycerol solution
比活性
0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
分子量
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
濃度
≥1.0 mg protein/mL Biuret
顏色
hazy colorless to light yellow
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
肌球蛋白是已鉴定的三类细胞骨架运动蛋白中的一种。另外两种是驱动蛋白和动力蛋白。肌球蛋白家族成员包含带有肌动蛋白和 ATP 结合位点的球状头部结构域、α-螺旋颈部区域和卷曲-卷曲尾部结构域。非肌肉肌球蛋白在脑中高度表达。
應用
从猪心脏激活的肌球蛋白和钙已用于诱导实验性自身免疫性心肌炎 (EAM)。
生化/生理作用
在肌肉和非肌肉细胞中,肌球蛋白与肌动蛋白相互作用。肌球蛋白分子由两个主要区域组成:尾部(棒)和头部。通过尾部区域聚集成细丝,并通过头部区域与肌动蛋白和 ATP 相互作用。在生理离子强度和 pH 值的溶液中,肌球蛋白分子自发组装成长丝。肌球蛋白被 atp 酶激活。这种激活是驱动肌肉收缩的自由能量的直接来源。它与肌动蛋白的聚合形式结合,后者是细丝的主要成分。对于每种肌肉类型,存在多种形式的肌球蛋白重链:骨骼肌、心肌、平滑肌和非肌肉。异肌球蛋白存在于不同类型的骨骼肌中,取决于肌肉的生理功能。这些被命名为 I 型(慢收缩)和 II 型(快收缩)。肌球蛋白是其中的三类已确定的细胞骨架马达蛋白。其他是驱动蛋白和动力蛋白。这三种类型的蛋白被认为是细胞中发生的许多运动的原因。肌球蛋白已被证明参与神经感觉功能、囊泡运输、决定分区和皮层功能。
肌球蛋白与肌肉细胞和非肌肉细胞中的肌动蛋白相互作用。肌球蛋白是已确认的三类细胞骨架马达蛋白之一。另两类是驱动蛋白和动力蛋白。这三类蛋白质被认为与细胞内发生的很多运动有关。已显示肌球蛋白涉及感觉神经功能、囊泡转运、决定子分配以及皮质功能。
肌球蛋白已被证明与神经感觉功能、囊泡运输、决定因素分配和皮质功能有关。具有肌动蛋白刺激的ATP酶活性的肌球蛋白在各种细胞运动中起重要作用。肌球蛋白I和V介导囊泡易位。具有长杆状尾域的肌球蛋白II形成双极粗丝并促进肌肉收缩。
單位定義
如果存在钙,在 pH 值为 9.0、25°C 条件下,每分钟从 ATP 释放 1.0 μmol 无机磷
外觀
溶于含有 0.6 MKCl 和 10 mM 磷酸钾缓冲液 (pH 值为 6.8) 的 50% 甘油中。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
K Shioji et al.
FEBS letters, 472(1), 109-113 (2000-04-27)
To examine the possible involvement of a redox regulating mechanism in the pathogenesis of immune-mediated myocarditis, myocarditis was induced by immunization of porcine cardiac myosin in rats and immunohistochemistry and Western blot for thioredoxin (TRX) were performed. Immunohistochemistry for 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine
Accuracy of cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: comparison of MR and histological findings in an animal model.
Korkusuz H
Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance : Official Journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, 12:49 (2010)
Fc Receptor?Mediated Inhibitory Effect of Immunoglobulin
Therapy on Autoimmune Giant Cell Myocarditis
Concomitant Suppression of the Expression of Dendritic Cells
Shioji K
Circulation Research, 89(6), 540-546 (2001)
Arghavan Jahandideh et al.
Frontiers in medicine, 8, 783596-783596 (2022-01-04)
The 68Gallium-labeled 1,4,7-triazacyclononane-1-glutaric acid-4,7-diacetic acid conjugated radiolabelled arginine-glycine-aspartic acid peptide ([68Ga]Ga-NODAGA-RGD) is a positron emission tomography (PET) tracer binding to cell surface receptor αvβ3 integrin that is upregulated during angiogenesis and inflammation. We studied whether αvβ3 targeting PET imaging can
Lodish H
Molecular Cell Biology (2000)
商品
肌球蛋白是ATP依赖性运动蛋白家族。肌球蛋白II是真核肌肉收缩的主要收缩蛋白,通过沿着肌动蛋白微丝“行走”参与肌肉收缩。