Wielokolorowa cytometria przepływowa: Wskazówki i narzędzia do tworzenia paneli cytometrii przepływowej
Cytometria przepływowa jest potężną techniką charakteryzowania i/lub sortowania heterogenicznych populacji zawieszonych komórek na podstawie ich właściwości fizycznych i fluorescencyjnych. Wraz z rozwojem nowych fluorochromów, które nadają się do cytometrii przepływowej, zainteresowanie wielokolorową cytometrią przepływową ogromnie wzrosło. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach związanych z wielokolorową cytometrią przepływową, krokach tworzenia wielokolorowego panelu cytometrii przepływowej, barwnikach tandemowych i narzędziach do projektowania testów wielokolorowych.
Co to jest wielokolorowa cytometria przepływowa?
Wielokolorowa cytometria przepływowa to szybko rozwijająca się technologia, która wykorzystuje wiele markerów fluorescencyjnych do identyfikacji i charakteryzowania subpopulacji komórkowych będących przedmiotem zainteresowania.Poprawia ona wydajność eksperymentów cytometrii przepływowej, wymagając mniejszej liczby próbek i mniejszych objętości próbek. Zwiększenie przepustowości próbek może pozwolić na badanie skuteczności leków w stosunku do różnych typów komórek i analizowanie różnych interakcji białko-białko. Chociaż mniejsze panele cytometrii przepływowej minimalizują złożoność rozlania i kompensacji instrumentu, bardziej wyrafinowane i zaawansowane cytometry przepływowe pozwoliły na jednoczesne badanie większej liczby parametrów i udzielenie odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania.
Wielokolorowa cytometria przepływowa, znana również jako multipleksowa cytometria przepływowa, stała się niezbędnym narzędziem do badania układu odpornościowego w badaniach nad zdrowiem i chorobami, ponieważ pozwala badaczom uzyskać wieloparametryczne dane z mniejszych ilości próbek. Proces ten może być jednak skomplikowany ze względu na znaczne różnice w wydajności różnych cytometrów przepływowych. W związku z tym należy systematycznie parować fluorofory w każdym panelu wielokolorowym w celu uruchomienia na wybranym cytometrze przepływowym. Dane uzyskane w eksperymentach wielokolorowej cytometrii przepływowej również wymagają starannej analizy.
Wyzwania związane z wielokolorową cytometrią przepływową
Chociaż multipleksowanie w cytometrii przepływowej oferuje szereg korzyści w porównaniu z użyciem tylko jednego pierwotnie sprzężonego przeciwciała na próbkę, wielokolorowa cytometria przepływowa ma swoje własne wyzwania.
Wyzwania te obejmują:
- Wymaga szczegółowego projektu eksperymentalnego, w tym wyboru fluorochromów i rozważań dotyczących celu.
- Projekt panelu wielokolorowego wymaga starannego zestawienia fluorochromów o nienakładających się widmach.
- Obejmuje to również potrzebę kompensacji i wszelkich korekt "spillover" w celu uzyskania dokładnych, wiarygodnych i powtarzalnych danych.
Jak zbudować wielokolorowy panel do cytometrii przepływowej
.Aby zbudować niezawodny panel wielokolorowej cytometrii przepływowej i uniknąć problemów z nakładaniem się widm i utratą rozdzielczości, należy zaprojektować panel przy użyciu macierzy rozprzestrzeniania się wycieków (SSM) wygenerowanej z cytometru przepływowego, który ma być używany. SSM służy do zapewnienia, że fluorochromy o znacznym nakładaniu się widma nie łączą się z markerami wyrażonymi na tym samym typie komórek lub pomagają w wykrywaniu markerów, które są obecne na bardzo niskich poziomach. SSM pozwala również upewnić się, że przyciemnione kolory są używane dla markerów o wysokiej ekspresji i odwrotnie.
Zwykle badacze polegają na własnych doświadczeniach dotyczących danych markerów i oczekiwanej gęstości antygenu. Chociaż producenci mogą podawać powinowactwa przeciwciał na swoich stronach internetowych, najlepszą praktyką jest testowanie i weryfikowanie wiązania przeciwciał każdej nowej partii, która jest kupowana. Po przetestowaniu przeciwciał, pełny panel wielokolorowej cytometrii przepływowej powinien zostać przetestowany na zdrowych komórkach.
Kroki w budowaniu panelu wielokolorowej cytometrii przepływowej
Projektowanie i budowanie panelu wielokolorowej cytometrii przepływowej jest jednym z najtrudniejszych procesów podczas badań z użyciem testów wielokolorowej cytometrii przepływowej. Obejmuje on następujące kroki:
- Starannie wybierz docelowe antygeny.
- Potwierdź znajomość konfiguracji używanego instrumentu (zarówno lasera, jak i filtrów).
- Profil wybranych fluorochromów powinien pasować do konfiguracji optycznej cytometru przepływowego.
- Przeprowadź przegląd literatury lub użyj przeglądarek widm online, aby zbadać wszelkie nakładające się widma.
- Optymalizuj fluorofory tak szeroko, jak to możliwe, w różnych laserach i filtrach, aby zmniejszyć wszelkie możliwe zakłócenia.
- Rozważ przesunięcie Stokesa dla każdego fluorochromu używanego w panelu wielokolorowym.
- Chociaż fluorofory o nienakładających się widmach emisji są idealne, można zastosować kontrole kompensacyjne cytometrii przepływowej lub kulki kontrolne, aby upewnić się, że każde wykryte światło jest przypisane do właściwego fluoroforu.
- Wybierz i zarezerwuj najjaśniejszy fluorochrom dla najsłabszego przeciwciała i odwrotnie.
- Przejrzyj literaturę, aby zbadać populacje komórek wyrażające określone cele zainteresowania i stopień ekspresji każdego z celów.
- Sprawdź, czy do wygenerowania sygnału wymagana jest określona linia komórkowa lub stymulacja komórek.
- Przejrzyj literaturę, aby zbadać, które subpopulacje komórek współeksprymują te same markery.
- Wybierz odpowiednie kontrole.
- Nie wybarwione komórki mogą być użyte jako negatywna populacja kontrolna.
- Zoptymalizuj każde stężenie przeciwciała, które ma być użyte.
- Zmierz stężenie, które generuje największy rozrzut przy najmniejszej ilości tła.
- Rozważ fotostabilność każdego fluoroforu sprzężonego z przeciwciałem.
- Zdecyduj, który klon działa najlepiej, jeśli dostępnych jest wiele klonów przeciwciał monoklonalnych.
- Stain komórki z pełnym panelem cytometrii przepływowej i oceń. W razie potrzeby wprowadź zmiany.
- Zawsze dołączaj barwnik żywotności komórek do panelu, aby ocenić śmierć komórek w trakcie eksperymentu.
Używanie barwników tandemowych
Używanie barwników tandemowych jest powszechne w analizie cytometrii przepływowej. Podlegają one jednak degradacji z powodu światłoczułości lub długotrwałego przechowywania. Prowadzi to do zmniejszenia transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET). Prowadzi to również do zwiększonego sygnału z fluoroforów akceptora i donora, co wymaga zwiększonej kompensacji i może generować niewiarygodne dane.
Niektóre barwniki tandemowe są również wrażliwe na utrwalanie. Możliwe jest również, że niektóre z tych barwników mogą wiązać się niespecyficznie z niektórymi typami komórek, takimi jak barwniki PE-Cy5, PerCP-Cy5 i APC-Cy7, które wiążą się z monocytami i makrofagami, częściowo z powodu ich wiązania z ludzkim receptorem FC CD64 o wysokim powinowactwie.