Merck
Strona głównaMonitoring powietrzaWpływ wstępnego przechowywania próbek środowiskowych na wyniki zliczania
Wpływ wstępnego przechowywania próbek środowiskowych na wyniki zliczania
Monitorowanie środowiska przy użyciu pożywek hodowlanych w postaci osadów i płytek kontaktowych jest kluczową częścią aseptycznego wytwarzania produktów farmaceutycznych. Pobieranie próbek pożywek hodowlanych jest zwykle przeprowadzane w pomieszczeniach czystych, a następnie przenoszone do laboratorium w celu inkubacji i oceny wyników. Proces produkcyjny nie zawsze pozwala na natychmiastowe przeniesienie próbek do inkubatora.
Płytka z agarem sojowym tryptycznym (TSA, Soybean Casein Digest Agar)
W artykule omówiono interesujące dane dotyczące przepływu pracy z próbkami środowiskowymi w pomieszczeniach czystych. Większość techników laboratoryjnych nie ma odpowiednich możliwości przenoszenia próbek bezpośrednio do inkubatora. Próbki są wstępnie przechowywane w pomieszczeniu czystym lub w lodówce przed rozpoczęciem procesu inkubacji. Dane przedstawione w tym artykule pokażą, czy wstępne przechowywanie ma jakikolwiek wpływ na wskaźniki odzysku i promocję wzrostu wybranych mikroorganizmów.
Warunki tymczasowego przechowywania
Wpływ różnych warunków tymczasowego przechowywania jest badany w oparciu o następujące kryteria:
  • Wzrost wybranych mikroorganizmów
  • pobranie próbek powierzchniowych in situ na naturalnie zanieczyszczonych powierzchniach<
Do tego badania jako podłoże testowe wybrano napromieniowany promieniami gamma agar kazeinowy (TSA) z 4 neutralizatorami (TSA w. LTHThio Contact ICR+; Nr produktu  146783).
Wewnętrzne warunki przechowywania zostały wybrane w oparciu o różne praktyki laboratoryjne i są wymienione poniżej:
  1. Próbka jest bezpośrednio inkubowana w temperaturze od 30 °C do 35 °C po pobraniu próbki powierzchniowej lub inokulacji.
  2. Próbka jest przechowywana w temperaturze pokojowej przez 16 do 18 godzin po pobraniu próbki powierzchniowej lub inokulacji, a następnie inkubowana w temperaturze od 30 °C do 35 °C.
  3. Próbka jest przechowywana w temperaturze od 4 °C do 8 °C przez 2 godziny po pobraniu próbek powierzchniowych lub inokulacji, a następnie inkubowana w temperaturze od 30 °C do 35 °C.
  4. Próbka jest przechowywana w temperaturze od 4 °C do 8 °C przez 6 godzin po pobraniu próbek powierzchniowych lub inokulacji, a następnie inkubowana w temperaturze od 30 °C do 35 °C.
  5. Próbka jest przechowywana w temperaturze od 4 °C do 8 °C przez 16 do 18 godzin po pobraniu próbek powierzchniowych lub inokulacji, a następnie inkubowana w temperaturze od 30 °C do 35 °C.
  6. Próbka jest przechowywana w temperaturze od 4 °C do 8 °C przez >55 godzin po inokulacji, a następnie inkubowana w temperaturze od 30 °C do 35 °C.
Badanie wpływu warunków wstępnego przechowywania próbek na szybkość odzyskiwania i promocję wzrostu
Część I: Wpływ tymczasowego przechowywania na wybrane mikroorganizmy vs. bezpośrednia inokulacja
Bezpośrednia inokulacja
Szczepy testowe zostały wybrane na podstawie ich ogólnego występowania w pomieszczeniach czystych,3 ich związku z mikrobiomem ludzkiej skóry2 oraz zaleceń farmakopei USA i UE dotyczących testów promocji wzrostu na pożywkach agarowych z kazeiną sojową.1,4 Listę wybranych szczepów i warunki inkubacji po pobraniu próbek oraz warunki bezpośredniego przechowywania podano w Tabeli 1.
.
Tabela 1. Wybrane szczepy testowe i warunki inkubacji.
Przygotowano inokulum świeżych kultur nocnych i rozcieńczono do uzyskania ok. 10-120 CFU, które następnie zaszczepiono na powierzchni płytek testowych. Każdy warunek testowy został przeprowadzony w dwóch niezależnych seriach testowych z pięciokrotnym powtórzeniem w każdej serii. W przypadku tymczasowego przechowywania przez 55 godzin w temperaturze od 4°C do 8°C przeprowadzono tylko jeden test. Współczynniki odzysku zostały obliczone na podstawie średniej liczby CFU na płytkach bez tymczasowego przechowywania.
Współczynnik odzysku = (CFU - test) × 100 / (CFU - bezpośrednia inkubacja)
Zaobserwowano, że współczynniki odzysku w dwóch niezależnych rundach wykazywały te same trendy. W związku z tym na rysunkach 1 i 2 przedstawiono wyniki tylko dla jednej rundy testowej. Wyniki dla tlenowych szczepów testowych pokazano na Rysunku 1.
Wskaźniki odzysku wybranych mikroorganizmów po każdym okresie przechowywania w porównaniu do bezpośredniej inkubacji.
Rysunek 1. Wskaźniki odzysku wybranych mikroorganizmów po każdym okresie przechowywania w porównaniu do bezpośredniej inkubacji.
Ponadto, tymczasowe przechowywanie dla Propionibacterium acnes przeprowadzono zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych. Wyniki dla tego szczepu testowego przedstawiono na Rysunku 2.
.
Wskaźniki odzysku Propionibacterium acnes po każdym okresie przechowywania w porównaniu do bezpośredniej inkubacji.
Rysunek 2. Wskaźniki odzysku Propionibacterium acnes po każdym okresie przechowywania w porównaniu do bezpośredniej inkubacji.
Część II: in situ pobieranie próbek powierzchni przy użyciu płytek kontaktowych ICR plus
Próbki powierzchni pobrano z niesklasyfikowanego środowiska laboratoryjnego w 20 rzędach i 5 pozycjach w rzędzie przy użyciu płytki kontaktowej TSA w. LTHThio Contact ICR+ (nr produktu 146783). Schemat pobierania próbek i różne warunki tymczasowego przechowywania przedstawiono na Rysunku 3. Płytki te inkubowano przez 3 dni w temperaturze od 30 °C do 35 °C zgodnie z warunkami przechowywania tymczasowego. Na koniec policzono kolonie i dokonano porównania dla każdego z tymczasowych warunków przechowywania.
Wzór próbkowania dla pierwszych 5 rzędów (rzędy od 6 do 20 będą powtarzać ten wzór co 5 rzędów).
Rysunek 3. Wzór próbkowania dla pierwszych 5 rzędów (rzędy od 6 do 20 będą powtarzać ten wzór co 5 rzędów).
Średnia wszystkich próbek testowych jest porównywalna dla większości warunków tymczasowego przechowywania z 10 lub 11 CFU. Dłuższe tymczasowe przechowywanie przez 16 do 18 godzin w niskich temperaturach skutkowało niższym wskaźnikiem odzysku ze średnią 6 CFU. Jest to wskazane na Rysunku 4 dla wszystkich wyników testów dla każdego warunku tymczasowego. Wydaje się, że chłodne warunki przechowywania mogą zmniejszyć odzyskiwanie niektórych mikroorganizmów, które nie rosną prawidłowo po inkubacji.
Odzyskiwanie mikroorganizmów w każdej tymczasowej temperaturze przechowywania
Rysunek 4. Odzyskiwanie mikroorganizmów w każdej tymczasowej temperaturze przechowywania.
Przydatność warunków wstępnego przechowywania próbek środowiskowych: Wnioski
W niniejszym badaniu ustalono, że różne warunki wstępnego przechowywania nie miały wpływu na wskaźnik odzysku wybranych mikroorganizmów (.Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes, Corynebacterium striatum, Escherichia coli i Penicillium commune) przed standardowym okresem inkubacji. Stwierdzono, że wszystkie współczynniki odzysku mieściły się w zakresie 70%-200%.
Również różne warunki przechowywania nie miały wpływu na właściwości stymulujące wzrost próbek, jeśli były one przechowywane w temperaturze pokojowej przez okres do 18 godzin lub umieszczone w niskiej temperaturze przez okres do 6 godzin. Nieznacznie obniżony wskaźnik odzysku uzyskano dla próbek, które były wstępnie przechowywane dłużej niż 6 godzin w niskich temperaturach przed okresem inkubacji. Przechowywanie w temperaturze pokojowej po pobraniu próbki i przed oficjalną inkubacją wydaje się być preferowanym wyborem, ponieważ ta temperatura już wspiera wzrost różnych mikroorganizmów. Z drugiej strony, obecność pleśni może wiązać się z ryzykiem przerostu w przypadku przedłużonego przechowywania w temperaturze pokojowej.
Niewielka różnica między badaniem bezpośredniej inokulacji (część I) a badaniem in situ (część II) w celu przetestowania wstępnego przechowywania próbek przez 16-18 godzin w temperaturze 4-8 °C może być wyjaśniona różnym składem mikroflory in situ. Ponadto mikroorganizmy środowiskowe mogą zostać uszkodzone w wyniku wysuszenia. Konieczne będą dodatkowe badania w celu zweryfikowania tej różnicy.
Pobierz broszurę o monitorowaniu środowiska
Powiązane produkty
Loading
Referencje
1.
2019. 2.6.12. Microbial examination of non-sterile products: Microbial Enumeration Tests. European Pharmacopoeia 9.8;
2.
Grice E. A., Segre J. A. . 2011. The Skin Microbiome. Nature reviews Microbiology .(9):244-253.
3.
Sandle T. 2011. A Review of Cleanroom Microflora: Types, Trends and Patterns. PDA J Pharm Sci and Tech. 65(4):
4.
2018. United States Pharmacopoeia 41 NF 36: . <61> Microbiological Examination of Non-Sterile Products: Microbial Enumeration Tests.