Merck
Strona głównaBadanie obciążenia biologicznegoSystem szybkiego wykrywania drobnoustrojów EZ-Fluo
System szybkiego wykrywania drobnoustrojów EZ-Fluo
Szybkie i ilościowe wykrywanie mikroorganizmów
System EZ-Fluo to szybka, oparta na fluorescencji technologia wczesnego wykrywania zanieczyszczeń w szerokim zakresie matryc filtrowalnych. System EZ-Fluo wykorzystuje nieniszczącą metodę, aby przyspieszyć wykrywanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W przeciwieństwie do wielu innych systemów szybkich testów, metoda ta umożliwia identyfikację mikroorganizmów z tej samej próbki, po ich zabarwieniu, przy użyciu dowolnej standardowej technologii identyfikacji.
System szybkiego wykrywania drobnoustrojów EZ-Fluo™
  • Szybkie wyniki w jednej trzeciej czasu w porównaniu z tradycyjnymi technikami
  • Elastyczne podejście oparte na standardowej filtracji membranowej ze skróconym czasem inkubacji na płytce z pożywką
  • Nieniszcząca metoda - kompatybilna z technikami identyfikacji
  • Kompaktowy sprzęt - łatwo mieści się na stole laboratoryjnym
  • Nieniszcząca metoda kompatybilna z dowolną techniką identyfikacji
  • Kompaktowy sprzęt - z łatwością mieści się na każdym stanowisku laboratoryjnym
  • Efektywne kosztowo rozwiązanie do użytku rutynowego i badawczego
System EZ-Fluo Zastosowania i rodzaje próbek
System EZ-Fluo może szybko wykrywać i określać ilościowo zanieczyszczenie mikrobiologiczne w dowolnej próbce, którą można filtrować. Potencjalne zastosowania są liczne w przemyśle farmaceutycznym, napojów i higieny osobistej do testowania następujących rodzajów próbek:
  • Surowce
  • Próbki w trakcie procesu
  • Produkty końcowe
  • Próbki środowiskowe
Szybsze zwolnienie produktu
W dzisiejszych czasach coraz więcej laboratoriów kontroli jakości przechodzi na szybkie metody wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, aby skrócić czas oczekiwania na wynik. Tradycyjne metody wymagają kilku dni na uzyskanie wyników i mają ograniczoną wartość, jeśli chodzi o szybsze wprowadzanie produktów na rynek lub przeprowadzanie badań w razie potrzeby.
System EZ-Fluo™ Rapid może wykrywać żywe mikroorganizmy przefiltrowane na filtrze membranowym do 1 CFU na próbkę. Wyniki testów EZ-Fluo™ są łatwo porównywalne z metodami kompendialnymi, co ułatwia walidację i integrację tego szybkiego systemu w każdym laboratorium bez powodowania zakłóceń.
System EZ-Fluo™ - Workflow
System szybkiego wykrywania EZ-Fluo™ składa się z czytnika i odczynników barwiących używanych w połączeniu z membranami filtracyjnymi i standardowymi pożywkami.
Przygotowanie próbki: Zanieczyszczenia próbki są zbierane przez filtrację membranową przy użyciu EZ-Fit™ Filtration Unit. Po krótkim czasie inkubacji płytki z pożywką są wyjmowane z inkubatora. Każdy filtr membranowy jest następnie przenoszony na podkładkę celulozową, która została nasączona fluorescencyjnym roztworem barwiącym EZ-Fluo™. Filtry membranowe są dalej inkubowane przez 30 minut.
Liczenie mikrokolonii: Zabarwione fluorescencyjnie kolonie można policzyć na dwa sposoby - bezpośrednio przez okienko czytnika EZ-Fluo™ lub za pomocą kamery EZ-Fluo™ i dedykowanego oprogramowania, które wyświetla obraz na ekranie komputera.
Reinkubacja: Po odczycie, filtry membranowe mogą być ponownie inkubowane na podłożu hodowlanym w celu późniejszego pobrania i identyfikacji mikroorganizmów, jeśli wykryto zanieczyszczenie próbki.
Oprogramowanie licznika plamek EZ-Fluo™
Kamera EZ-Fluo™ w połączeniu z oprogramowaniem licznika plamek EZ-Fluo™ sprawia, że odczyt próbek jest wygodniejszy i umożliwia śledzenie zapisów w celu optymalizacji mikrobiologicznych laboratoriów kontroli jakości. Pobierz oprogramowanie tutaj.
Wsparcie i usługi
Zapewniamy kompleksową zakres wsparcia i usług aby pomóc zaoszczędzić zasoby QC i ułatwić wdrożenie systemu EZ-Fluo do codziennej rutyny testowania. Nasze doświadczone zespoły serwisowe mogą pomóc w następujących czynnościach:
  • Studium wykonalności i ocena na miejscu
  • Rozwój metody i doradztwo w zakresie rozwoju metody
  • Instalacja sprzętu
  • Szkolenie operatorów
  • Kwalifikacja systemu na miejscu (IQ/OQ)
  • Roczna konserwacja zapobiegawcza
  • Plan serwisowy
W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszej oferty wsparcia i usług prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Learn More or Contact Us
Powiązane produkty
.
Sprzęt systemu EZ-Fluo
Materiały eksploatacyjne EZ-Fluo
*Kod kraju należy określić na etapie składania zamówienia.