Merck
Strona głównaBadanie obciążenia biologicznegoSystem filtracji Milliflex Oasis®
System filtracji Milliflex Oasis®
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE Z SYSTEMEM MILLIFLEX OASIS®
Filtracja membranowa, szeroko stosowana i zalecana przez światowe farmakopee, jest metodą z wyboru do badania wody i obciążenia biologicznego w przemyśle farmaceutycznym. Mikroporowata membrana działa jak bariera wychwytująca mikroorganizmy z filtrowanej próbki. Filtracja pozwala na zatrzymanie i optymalne odzyskanie mikroorganizmów na podłożu hodowlanym, co generuje wynik ilościowy.
Wspólnie z naszymi klientami zidentyfikowaliśmy obszary wymagające poprawy w przepływie pracy w laboratorium i opracowaliśmy rozwiązanie, które upraszcza i zabezpiecza proces testowania drobnoustrojów. System Milliflex Oasis® usprawnia proces filtracji membranowej i może być stosowany do analizy obciążenia biologicznego w produktach lub testowania wody procesowej. System ten został zaprojektowany z myślą o lepszej ergonomii dla użytkownika końcowego, lepszej identyfikowalności dzięki naszej nowej funkcji Milliflex Trace® zarówno dla systemów papierowych, jak i bezpapierowych oraz czystszym i wydajniejszym procesie niż poprzednia generacja.
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób system Milliflex Oasis® oferuje kompletne rozwiązanie do przeprowadzania testów mikrobiologicznych.
System filtracji Milliflex Oasis<sup>®</sup> do badania obciążenia biologicznego i wody
System Milliflex Oasis®
Nasz system filtracji Milliflex Oasis® do badania wody i obciążenia biologicznego jest wyposażony w wiele funkcji zapewniających bardziej wydajny przepływ pracy. Te nowe funkcje zwiększają łatwość testowania obciążenia biologicznego - od wydajności, niezawodności, a także zgodności z przepisami:
Oferujemy kompletne rozwiązanie do filtracji i testowania, w tym usługi, zapewniające bezpieczny przepływ pracy z najwyższą przepustowością:
  • Niezależny od operatora
  • Bezdotykowy transfer membrany
  • Doskonały kontakt między membraną a płytką z nośnikiem
  • Kolorowe płytki z nośnikiem i etykiety pomagają w łatwej identyfikacji i minimalizują ryzyko błędów
  • Szybka konfiguracja sprzętu i o 50% krótszy czas filtracji w porównaniu z poprzednią generacją
  • Podłącz do 3 pomp i filtruj 6 próbek za jednym naciśnięciem przycisku
  • Skrócony czas odkażania i konserwacji dzięki konstrukcjiKod kreskowy i odłączane etykiety zastępują ręczne, czasochłonne prowadzenie dokumentacji
  • Zgodne z zaleceniami USP (Farmakopea Amerykańska), Ph. Eur. i JP (Farmakopea Japońska)
  • Etykiety z kodem 2D na opakowaniu: Numer partii i
    data ważności mogą być sprawdzane i rejestrowane, jak wspomniano w USP <1117>
  • Odłączalna etykieta na opakowaniu głównym/podstawowym dla
    łatwego przenoszenia do dzienników
  • Unikalna identyfikacja dla każdego typu płytki z nośnikiem (R2A-TSA-SDA)
POMPA FILTRACYJNA MILIFLEX OASIS® 
Pompa Milliflex Oasis® składa się z kontrolowanego źródła próżni i wsparcia filtracji. Dzięki niewielkim rozmiarom, niskiej wadze i łatwym funkcjom dekontaminacji - pompa jest przeznaczona do użytku w szafach bezpieczeństwa biologicznego, izolatorach i okapach z przepływem laminarnym. Funkcja systemu Milliflex Microlite® sprawia, że sprzęt jest intuicyjny w obsłudze i łatwy w utrzymaniu. 
Membranowa pompa filtracyjna do badania obciążenia biologicznego i wody
Pompa filtrująca Milliflex Oasis®
  • Bez zanieczyszczeń krzyżowych: Zawór zwrotny umieszczony w wyjmowanej głowicy filtracyjnej zapobiega potencjalnemu zanieczyszczeniu membrany.
  • Wysoka przepustowość: Uruchom do 6 jednoczesnych filtracji za pomocą jednej operacji, podłączając 3 pompy za pomocą domyślnego zasilacza i kabli połączeniowych.
  • Małe rozmiary: Niewielka wysokość jednostek filtrujących sprawia, że obsługa jest znacznie wygodniejsza.
  • Szybkie połączenia: Nie jest wymagana kalibracja, wystarczy podłączyć szybkozłącza zarówno do zasilania, jak i rurki spustowej. Jeden przycisk do uruchamiania i zatrzymywania pompy.
MILLIFLEX OASIS® LEJEK FILTRACYJNY
Lejki Milliflex Oasis® standaryzują etapy obsługi i skracają czas filtracji dzięki unikalnej konstrukcji drenażu. Funkcja Milliflex Protact® chroni próbki przed wtórnym zanieczyszczeniem i optymalizuje kontakt membrany z agarem, zapewniając najbardziej wiarygodne wyniki. Nasz opatentowany bezdotykowy transfer membrany zwiększa wiarygodność wyników, niezależnie od operatora.
Lejki filtracyjne Milliflex Oasis<sup>®</sup> z możliwością układania w stosy na tacy
Lejki filtracyjne Milliflex Oasis®
  • Bezdotykowy transfer membrany: Wypukły kształt membrany zapewnia bezdotykowy transfer do podłoża hodowlanego.
  • Dokładna objętość próbki: Przezroczysty lejek z widocznymi wskaźnikami poziomu zapewnia, że filtrowana jest odpowiednia objętość próbki.
  • Łatwe oddzielanie lejka: Proste uszczypnięcie może usunąć lejek z membrany.
  • Tacki na lejki, które można układać w stosy:
  • Osiem lejków jest zamocowanych na tacy w torbie ochronnej, którą można rozdzielić i układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce.
  • Zintegrowany wspornik membrany:
  • Zintegrowany wspornik na podstawie lejka umożliwia szybszą obsługę i chroni membranę przed wtórnym zanieczyszczeniem.
  • Ochrona próbki: Zawiasowa pokrywa na lejku chroni próbkę i zmniejsza liczbę etapów obsługi.
MILLIFLEX OASIS® CULTURE MEDIA
Nasze płytki na pożywki zostały zaprojektowane z myślą o idealnym kontakcie między membraną a pożywką. Funkcja Milliflex Rack & Stack® obejmuje zamykaną pokrywę do bezpiecznego transportu i inkubacji. Wszystkie te innowacje zostały zaprojektowane z myślą o optymalnym odzyskiwaniu mikroorganizmów.
Płytki z pożywką do użytku z systemem do badania obciążenia biologicznego Milliflex Oasis<sup>®</sup>
Płyty Milliflex Oasis® Media Plates
  • Płytka z nośnikiem oznaczona kolorami: Płytka z nośnikiem jest oznaczona kolorami, aby umożliwić łatwą kontrolę na każdym etapie testowania.
  • Zamykany zespół: Płytki z nośnikiem można układać w stosy i blokować, aby zapewnić bezpieczny transport i zaoszczędzić cenne miejsce w inkubatorze. Pusta taca lejka może być również używana jako stojak do inkubacji.
  • Zamykana pokrywa: Pokrywa lejka może być używana do blokowania płytki z podłożem, która jest gotowa do inkubacji. Płytka z pożywką jest zablokowana i zabezpieczona po zamknięciu.
  • Długi okres trwałości: Nieotwarte płytki pozostają szczelnie zamknięte - w przeciwieństwie do standardowych płytek Petriego - co zmniejsza kondensację i odwodnienie przez dłuższy czas przechowywania.
System szybkiego wykrywania drobnoustrojów do badania obciążenia biologicznego i wody
System szybkiej detekcji Milliflex® Quantum
SZYBKIE METODY DETEKCJI MIKROBIOLOGICZNEJ
System System Milliflex® Quantum może jeszcze bardziej poprawić wydajność laboratorium kontroli jakości, skracając czas oczekiwania na wynik do jednej trzeciej w porównaniu z tradycyjnymi metodami, umożliwiając szybsze zwolnienie lub działania naprawcze. Doskonale współpracuje z systemem Milliflex Oasis®.
USŁUGI SYSTEMOWE MILIFLEX OASIS®
W naszej długiej historii służenia przemysłowi farmaceutycznemu poprzez pionierskie i przełomowe rozwiązania, zdobyliśmy wiedzę regulacyjną i technologiczną, aby oferować najlepsze w swojej klasie usługi.
Nasi doświadczeni naukowcy i inżynierowie zapewniają kompleksowe usługi zapewniające zgodność z przepisami, a także optymalne przepływy pracy testowej i wydajność sprzętu dzięki naszym usługom walidacji, szkolenia i konserwacji.
Pompa filtrująca
Loading
Lejek filtracyjny
Loading
Media kulturalne
Loading
Akcesoria Milliflex Oasis®