Merck
Strona głównaOczyszczanie DNA i RNAZestaw Spectrum™ Plant Total RNA Kit
Zestaw Spectrum™ Plant Total RNA Kit
Metoda oczyszczania całkowitego RNA dla trudnych tkanek roślinnych
Niewiele metod jest w stanie dostarczyć pożądane ilości całkowitego RNA z tkanek roślinnych, które zawierają wysoki poziom metabolitów wtórnych. Zestaw Spectrum™ Plant Total RNA Kit został zaprojektowany tak, aby był inny. Zawierając nową, zgłoszoną do opatentowania chemię lizy i wiązania, zestaw ten jest przeznaczony do oczyszczania całkowitego RNA z gatunków i tkanek, w których większość protokołów zawodzi. Bez poświęcania przystępnej ceny można oczyścić więcej całkowitego RNA z trudnych próbek tkanek.
Zestaw Spectrum™ Plant Total RNA Kit wykorzystuje nową chemię lizy i wiązania oraz wygodny, oparty na kolumnach format "bind-wash-and-elute" do oczyszczania do 100 µg całkowitego RNA ze 100 mg tkanki w około 30 minut. Typowa wydajność waha się od 20-60 µg. Po zmieleniu tkanki na drobny proszek w ciekłym azocie, komórki są lizowane, a resztki komórkowe są fizycznie i chemicznie oddzielane od endogennego RNA. RNA jest następnie wiązane z podłożem krzemionkowym na kolumnie, a kilka etapów płukania usuwa pozostałe zanieczyszczenia. Na koniec całkowity RNA jest wymywany z kolumny i wykorzystywany w typowych zastosowaniach, takich jak Northern Blots oraz RT- i qRT-PCR. Zestaw Spectrum™ Plant Total RNA Kit zawiera wszystkie odczynniki, bufory i roztwory niezbędne do przeprowadzenia metody zgodnie z opisem.
Spectrum™ Plant Total RNA
Ekstrakcja całkowitego RNA z liści trzciny cukrowej przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Ekstrakcja całkowitego RNA z liści trzciny cukrowej przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
RNA we wszystkich próbkach wyekstrahowano ze 100 mg tkanki i eluowano w 60 μL buforu elucyjnego, 5 μL załadowano na 1,5% denaturujący żel formaldehydowy. Pasy (1) Marker RNA; (2) Delikatny liść; (3) Dojrzały liść; (4) Osłonka liścia; (5) Łodyga; (6) Zamknięty pączek pomocniczy; (7) Pęd pomocniczy rosnący.
Ekstrakcja całkowitego RNA z ryżu przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Całkowita ekstrakcja RNA z ryżu przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
RNA wyekstrahowane ze 100 mg tkanki, eluowane w 60 μL i 4 μL załadowane na (A) 2% denaturujący żel formaldehydowy & (B) natywny żel TAE. Pasy (1) Marker RNA R7020; (2) Kwiat - nieotwarty; (3) Korzeń - boczny; (4) Korzeń - nieotwarty.Korzeń - boczny; (4) Liść; (5) Marker RNA R7020.
Ekstrakcja całkowitego RNA z bawełny przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA Kit
Całkowita ekstrakcja RNA z bawełny przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA Kit
RNA wyekstrahowane ze 100 mg tkanki, eluowane w 60 μL i 4 μL załadowane na 2% denaturujący żel formaldehydowy. Pasy (1) Liść; (2) Korzeń; (3) Płatek; (4) Nasiono; (5) Piętno; (6) Marker RNA R7020.
Izolacja całkowitego RNA z różnych tkanek Brinjal przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Izolacja całkowitego RNA z różnych tkanek Brinjal przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
W każdym przypadku użyto 100 mg tkanki z 70-dniowej rośliny. Ten 2% żel formaldehydowy pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 4 µL. Pas (1) Wydajność płatków 20,4 µg RNA; (2) Wydajność pylników 16,8 µg RNA; (3) Wydajność 7-miesięcznych nasion 3.8 µg RNA; (4) Plon z liści 122 µg RNA; (5) Plon z korzenia (bocznego) 27,8 µg RNA; (6) Marker RNA R7020.
.
Izolacja całkowitego RNA z liści ryżu w różnym wieku przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Izolacja całkowitego RNA z liści ryżu w różnym wieku przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
W każdym przypadku użyto 100 mg tkanki ze 100-dniowej rośliny. Ten 2% żel formaldehydowy pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 4 µL. Pas (1) 60-dniowy najwyższy plon z liści ryżu - 79,2 µg RNA; (2) 60-dniowy najniższy plon z liści ryżu - 62.9 µg RNA; (3) Marker RNA  R7020; (4) 110-dniowy najwyższy plon liści ryżu 48.2 µg RNA; (5) 110-dniowy najniższy plon z liści ryżu 12,0 µg RNA.
Izolacja całkowitego RNA z liści bawełny w różnym wieku przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Izolacja całkowitego RNA z liści bawełny w różnym wieku przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
100 mg tkanki użyto w każdym przypadku ze 100-dniowej rośliny. Ten 2% żel formaldehydowy pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 4 µL. Pas (1) 4-miesięczny najwyższy plon z liści bawełny - 94,1 µg RNA; (2) 4-miesięczny najniższy plon z liści bawełny - 30.2 µg RNA; (3) Marker RNA R7020; (4) 6-miesięczny najwyższy plon z liści bawełny 83.7 µg RNA; (5) 6-miesięczny najniższy plon liści bawełny 48,7 µg RNA.
Izolacja całkowitego RNA z różnych typów tkanek chili przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Izolacja całkowitego RNA z różnych typów tkanek chili przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
W każdym przypadku użyto 100 mg tkanki z 90-dniowej rośliny. Ten 2% żel formaldehydowy pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 4 µL. Pas (1) Marker RNA R7020; (2) 1-miesięczne nasiona chili (3) Korzeń; (4) Liść; (5) Pączek.
.
Wpływ przechowywania na jakość RNA - Izolacja całkowitego RNA z ryżu i bawełny przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Wpływ przechowywania na jakość RNA - Izolacja całkowitego RNA z ryżu i bawełny przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
RNA roślin przechowywano w temperaturze -20 °C przez 70 dni. Ten 2% żel formaldehydowy pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 4 µL. Pas (1) Marker RNA R7020; (2) Całkowite RNA z liści ryżu; (3) Całkowite RNA z liści bawełny.
Izolacja całkowitego RNA z różnych rodzajów tkanek tytoniu przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Izolacja całkowitego RNA z różnych typów tkanek tytoniu przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
100 mg tkanki użyto w tym 1,5% żelu formaldehydowym, który pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 5 µL. Pas (1) Młody liść; (2) Korzeń; (3) Nasiono; (4) Płatek; (5) Otwarte pręciki; (6) Płatek; (7) Marker RNA R7020.
Izolacja całkowitego RNA z różnych typów tkanek kukurydzy przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Izolacja całkowitego RNA z różnych typów tkanek kukurydzy przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
100 mg tkanki użyto w tym 1,5% żelu formaldehydowym, który pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 5 µL. Pas (1) Marker RNA R7020; (2) Młody liść; (3) Osłonka liścia; (4) Korzeń; (5) Osłonka kolby; (6) Jedwab; (7) Otwarte pręciki.
Izolacja całkowitego RNA z różnych typów tkanek papai przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
Izolacja całkowitego RNA z różnych rodzajów tkanek papai przy użyciu zestawu Spectrum™ Total RNA
100 mg tkanki użyto w tym 1,5% żelu formaldehydowym, który pokazuje wyniki elucji 60 µL, z których załadowano 5 µL. Pas (1) Marker RNA R7020; (2) Młody liść; (3) Surowy zielony owoc; (4) Łodyga; (5) Niedojrzałe, białe nasiona.
Całkowity RNA wyekstrahowany ze 100 mg tkanki Jatropha
Całkowite RNA wyekstrahowane ze 100 mg tkanki Jatropha
Elucja w 60 µL - z czego 4 µL załadowano na 1,5% żel formaldehydowy. Pas (1) Marker RNA R7020; (2) Młody liść; (3) Zielona łodyga; (4) Surowy zielony owoc; (5) Kwiat.
.
Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch