Rozpuszczalniki tworzące nadtlenki
Znaczna liczba rozpuszczalników laboratoryjnych może ulegać autooksydacji w normalnych warunkach przechowywania, tworząc niestabilne i potencjalnie niebezpieczne nadtlenkowe produkty uboczne. Proces ten jest katalizowany przez światło i ciepło i zachodzi, gdy podatne materiały są narażone na działanie tlenu atmosferycznego. Struktura molekularna jest głównym czynnikiem związanym z potencjałem materiału do tworzenia niebezpiecznych nadtlenków.
Większość przeglądów potencjalnych chemikaliów tworzących nadtlenki klasyfikuje różne materiały na trzy kategorie, w oparciu o podatność na tworzenie nadtlenków, z których każda zawiera ogólne wytyczne dotyczące obsługi i użytkowania.1Dwie kategorie odnoszące się do rozpuszczalników są zdefiniowane jako rozpuszczalniki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa związane z nadtlenkami bez konieczności wstępnego zatężania (patrz Grupa A, następna sekcja) oraz rozpuszczalniki, które wymagają wstępnego zatężania w celu utworzenia nadtlenków (patrz Grupa B, następna sekcja). Wytyczne dotyczące czasu przechowywania wcześniej otwartych pojemników znajdują się w sekcji następującej po tym akapicie (Potencjalne rozpuszczalniki tworzące nadtlenki*). Należy pamiętać, że czas przechowywania wskazany poniżej opiera się na tym, że rozpuszczalniki te są stale przechowywane w nieprzezroczystych pojemnikach i w obojętnych gazach atmosferycznych.
Potencjalne rozpuszczalniki tworzące nadtlenki*
Grupa A: Chemikalia, które tworzą wybuchowe poziomy nadtlenków bez stężenia
Poważne zagrożenie nadtlenkami po dłuższym przechowywaniu, zwłaszcza po wystawieniu na działanie powietrza.
Przetestować pod kątem tworzenia nadtlenków przed użyciem lub wyrzucić po 3 miesiącach.
- Eter izopropylowy
Grupa B: Zagrożenie nadtlenkami w zależności od stężenia
Przed destylacją lub odparowaniem sprawdzić pod kątem tworzenia się nadtlenków. Zbadać pod kątem tworzenia się nadtlenku lub wyrzucić po 1 roku.
- Acetal
- Acetaldehyd
- Alkohol benzylowy
- 2-Butanol
- Chlorofluoroetylen
- Kumen(izopropylobenzen)
- Cykloheksen
- 2-Cykloheksen-1-ol
- Cyklopenten
- Decahydronapthalene(decalin)
- Diacetylene(butadiyne)
- Dicyklopentadien
- Diglym
- Eter dietylowy
- Dioksany
- Octany eteru glikolu etylenowego
- Furan
- 4-Heptanol
- 2-Hexanol
- Metyloacetylen
- 3-Metylo-1-butanol
- Metylo-izobutyloketon
- 4-metylo-2-pentanol
- 2-pentanol
- 4-penten-1-ol
- 1-fenyloetanol
- Tetrahydrofuran
- Tetrahydronapthalene
- Vinyl Ethers
- Sec. Alkohole
* Materiały inne niż wymienione mogą tworzyć nadtlenki. Dotyczy tylko czystych materiałów.
Używanie i przechowywanie rozpuszczalników tworzących nadtlenki
.Najczęściej stosowane w laboratoriach rozpuszczalniki, takie jak eter dietylowy, tetrahydrofuran, cykloheksen, etery glikolowe, dekalina i 2-propanol zostały przedstawione w grupie B w poprzedniej sekcji. Związki te wytwarzają nadtlenki organiczne, które są znacznie mniej lotne niż rozpuszczalnik, w którym powstają, w wyniku czego stężenie wyparne lub destylacja mogą wytwarzać niebezpieczne poziomy nadtlenków. W rzeczywistości większość rozpuszczalników z grupy B jest na tyle lotna, że wielokrotne otwieranie pojedynczego pojemnika może skutkować znacznym i niebezpiecznym stężeniem nadtlenków. Następna sekcja zawiera listę kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas obchodzenia się z rozpuszczalnikami tworzącymi nadtlenki.
Ogólne uwagi dotyczące postępowania z rozpuszczalnikami nadtlenkowymi:
- Wszystkie rozpuszczalniki nadtlenkowe powinny być sprawdzone na obecność nadtlenków przed destylacją lub odparowaniem.
- Rozpuszczalniki zawierające niskie poziomy zmiataczy wolnych rodników, takich jak BHT, powinny być stosowane, gdy obecność gatunków stabilizujących nie koliduje z zamierzonym zastosowaniem.
- Niezakazane materiały powinny być przechowywane ostrożnie i często sprawdzane pod kątem tworzenia się nadtlenków.
- Rozpuszczalniki tworzące nadtlenki powinny być kupowane w ograniczonych ilościach, a starsze materiały w zapasach powinny być preferencyjnie wybierane do użycia.
- Materiały powinny być przechowywane z dala od światła i ciepła z szczelnie zabezpieczonymi nakrętkami i oznakowane datami otrzymania i otwarcia.
- Okresowe testy w celu wykrycia nadtlenków powinny być przeprowadzane i rejestrowane na wcześniej otwartym materiale.
Aby uzyskać więcej informacji, zaleca się, aby czytelnik zapoznał się z poniższymi artykułami autorstwa Kelly2 i/lub Clark3
.Wykrywanie nadtlenków
Dostępnych jest wiele metod badania obecności nadtlenków w rozpuszczalnikach organicznych, z dwoma najczęściej stosowanymi testami opisanymi poniżej. Obecnie 100 ppm jest powszechnie stosowane jako ogólny punkt kontrolny w odniesieniu do minimalnego niebezpiecznego stężenia nadtlenku w rozpuszczalniku, jednak wartość ta nie ma naukowego potwierdzenia i jest prawdopodobnie zbyt liberalna lub konserwatywna w zależności od danego rozpuszczalnika i zamierzonego zastosowania.2 Jeśli w materiale znajdują się widoczne kryształy, widoczny osad lub oleista lepka warstwa, są to wizualne wskaźniki niebezpiecznego wysokiego poziomu nadtlenku, należy natychmiast skontaktować się z działem EH&S (Environmental, Health and Safety) firmy lub jego odpowiednikiem, aby poradzić sobie z tą niebezpieczną sytuacją i pozbyć się tego materiału.
Quantofix® Paski testowe na nadtlenek (Nr produktu. Z249254 i Z101680)
W obecności nadtlenku wodoru papierek testowy zmienia kolor na niebieski. Pałeczki testowe Quantofix® Peroxide mogą być również stosowane do oznaczania kwasu nadoctowego oraz innych organicznych i nieorganicznych wodoronadtlenków. W celu oznaczenia wodoronadtlenków w rozpuszczalnikach organicznych, strefa testowa jest zwilżana jedną kroplą wody po odparowaniu rozpuszczalnika.
Interferencje: W zakresie pH 2-9, dokładność oznaczenia jest niezależna od pH roztworu testowego. Silnie kwaśne roztwory należy buforować octanem sodu, a roztwory zasadowe należy dostosować do pH około 5-7 za pomocą kwasu cytrynowego. Fałszywie pozytywne wyniki mogą być spowodowane jedynie przez silne środki utleniające.
Przechowywanie: Unikaj wystawiania pałeczek na działanie światła słonecznego i wilgoci. Nieotwarte opakowania przechowywać w lodówce (+2°C do +8°C). Otwarte opakowania: przechowywać pojemnik w chłodnym i suchym miejscu.
Wskaźnik jodku potasu
Dodaj 0.5-1,0 ml rozpuszczalnika próbki do równej objętości lodowatego kwasu octowego zawierającego około 0,1 g kryształów jodku sodu lub jodku potasu. Żółty kolor wskazuje na tworzenie się jodu poprzez utlenianie jodku przez nadtlenek próbki; brązowy kolor wskazuje na wysokie stężenie. Ślepa próba powinna być wykonana szczególnie wtedy, gdy rozwój koloru jest słaby, ponieważ mieszaniny jodku i kwasu octowego z czasem zmieniają kolor na żółto-brązowy z powodu utleniania powietrza.
Bardziej czuła odmiana powyższej metody dodaje jedną kroplę nasyconego, wodnego roztworu skrobi do roztworu próbki. Skrobia i jod łączą się, tworząc jasnoniebieski kompleks, który jest łatwiejszy do wizualizacji niż żółty kolor generowany przez sam jod. Ciemnoniebieski kolor roztworu wskazywałby na wysokie stężenie nadtlenku.