Merck
System pakowania Sure/Seal
Nasz system Sure/Seal System
Jako lider w dziedzinie chemii wrażliwej na działanie powietrza, oferujemy największy wybór bezwodnych rozpuszczalników i odczynników wrażliwych na działanie powietrza na rynku badawczym. Pod koniec lat 70. opracowano butelkę Sure/Seal™, aby chronić rosnącą linię odczynników wrażliwych na działanie powietrza przed tlenem i wilgocią. Nasza butelka Sure/Seal™ nie tylko utrzymuje integralność produktu, ale także ułatwia korzystanie z tych produktów. Podczas gdy zaciskana zakrętka zapewnia hermetyczne zamknięcie, wkładka zapewnia lepsze właściwości ponownego uszczelnienia w celu dalszego ulepszenia naszego systemu Sure/Seal™.
Konstrukcja nasadki zaciskanej
Crimp Cap Design
  • Zwiększony obszar przebicia o 4x aby pomieścić wiele przebić
  • Crimp cap pomaga utrzymać jakość produktu, zapewniając hermetyczny system
Styl wtyczki
Plug Style
  • Maksymalizuje powierzchnię kontaktu z butelką, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i tlenu
  • Ponad 50% grubszy niż konkurencyjne marki
Skład elastomeru
  • Zapewnia doskonałe właściwości ponownego uszczelnienia
  • Wtórna warstwa żywicy zapewnia odporność na chemikalia
  • Przewyższa konkurencyjne uszczelnienia pod względem wchłaniania wilgoci 
Wyniki testów butelek Sure/Seal
Wyniki testów butelek Sure/Seal™
Aby zilustrować skuteczność naszego nowego systemu Sure/Seal™, oceniliśmy go w porównaniu z innym dostawcą (konkurentem A), aby sprawdzić, jak każdy z nich wypadł w testach na przenikanie tlenu (OTR), wchłanianie wilgoci i integralność wkładki po wielokrotnym przebiciu.
Aby zobaczyć pełną listę produktów, odwiedź naszą stronę Sure/Seal™ Bottles page.
Nowa broszura Sure/Seal
Nowa broszura Sure/Seal
Testy wydajności
Wilgotność Analiza
Wyniki testów (KF)
Karl Fischer wykorzystuje metodę miareczkowania kulometrycznego do pomiaru szybkości wchłaniania wilgoci. Aby określić skuteczność uszczelek i konstrukcji zamknięcia wkładki, przeprowadzono pięciotygodniowe badanie przy użyciu wysuszonej igły o wadze 18 g, potrójne zestawy próbek z butelek o pojemności 100 ml otrzymywały cztery nowe nakłucia na wkładkę co tydzień (łącznie 5 tygodni) w całym harmonogramie testów, w sumie 20 nakłuć na wkładkę. Pod koniec każdego okresu, nakrętki zostały zabezpieczone poprzez dokręcenie nakrętki z siłą 40 in-lbs.
Wyniki testu (KF)
Acetonitryl
Eter dietylowy
N,N-dimetyloformamid
Sulfotlenek dimetylu
Metanol
Inne rozpuszczalniki testowe
* Praktycznie brak zmian w ramach wariancji testowej. Początkowa zawartość wody została odjęta od kolejnych wartości testowych, aby znormalizować stężenie wody w czasie.
Kompleksowe testy potwierdzają, że nowa butelka Sure/Seal™ przewyższa inne produkty na rynku, utrzymując niską absorpcję wody nawet po wielokrotnym przebiciu.
Liniowa integralność
Przy stosowaniu wrażliwych na powietrze rozpuszczalników i odczynników, wkładki powinny nie tylko uszczelniać, aby utrzymać jakość produktu, ale także konsekwentnie utrzymywać formę po wielokrotnych przebiciach. 
Testowanie toluenu
Testowanie n-heksanu
Nasza nowa konfiguracja linera nie była podatna na pęcznienie w górę ani nie wykazywała oznak wygięcia. Było oczywiste, że wkładka konkurenta A wykazała dramatyczne uszkodzenie wkładki podczas powtarzalnych testów przebicia zarówno w próbkach toluenu, jak i n-heksanu (jednak nie zaobserwowano znacznego przyrostu wody w n-heksanie).
Aby zobaczyć pełną listę produktów, odwiedź naszą stronę Sure/Seal™ Bottles 
.
Test szybkości transmisji tlenu
Test szybkości przenikania tlenu
Pomiar ilości O2 pozwalającej na przenikanie do butelki przez pewien okres czasu. Ten test wykazuje zdolność nakrętki i wkładki do utrzymania hermetycznego uszczelnienia.
Porównanie szybkości transmisji tlenu
Zakrętki zostały dokręcone momentem obrotowym 40 funtów na kwadrat, a wkładki zostały czterokrotnie przebite igłą 18 g.
Testy OTR wykazały, że nasz nowy system Sure/Seal™ jest lepiej przystosowany do utrzymania jakości produktu niż system "konkurenta A".