Merck
Przegrupowanie frytek
Reakcja
Reakcja przegrupowania Friesa jest reakcją organiczną, która obejmuje konwersję estrów fenolowych w hydroksyarylo ketony po podgrzaniu w obecności katalizatora. Odpowiednimi katalizatorami tej reakcji są kwasy Brønsteda lub Lewisa, takie jak HF, AlCl3, BF3, TiCl4 lub SnCl4. Reakcja przegrupowania Friesa jest reakcją orto, para selektywną i jest stosowana do otrzymywania acylofenoli.1 Ta reakcja organiczna została nazwana na cześć niemieckiego chemika Karla Theophila Friesa.
Niemiecki chemik Karl Theophil Fries
Rysunek 1.Niemiecki chemik Karl Theophil Fries
Przegrupowanie foto-Friesa obejmuje podobną konwersję estrów fenolowych do hydroksyketonów w obecności światła UV bez katalizatora.1
Przegrupowanie tia-Friesa obejmuje konwersję arylowych triflinianów do trifluorometanosulfinylofenoli w obecności chlorku glinu w dichlorometanie.2
Anionowe przegrupowanie fosfo-Friesa obejmuje konwersję arylowego estru fosforanowego [ArOP(=O)(OR)2] w orto-hydroksyarylofosfonian [o-HO-Ar-P(=O)(OR)2]. To przegrupowanie daje fenole z wiązaniem orto C-P.3
.
Materiały
Loading
Zastosowania
Przegrupowanie Friesa znalazło zastosowanie w następujących obszarach:
  • Badano zastosowanie stopu jonowego [chloroaluminian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, ([BMIm]Cl-xAlCl3)] zarówno jako rozpuszczalnika, jak i katalizatora kwasu Lewisa. W reakcji z benzoesanem fenylu otrzymano orto- i para-hydroksybenzofenon.4
Para-hydroksybenzofenon
Rysunek 2.Para-hydroksybenzofenon
  • Synteza o- i p-hydroksyacetofenonów (użyteczne półprodukty w produkcji farmaceutyków).5
  • Totalna synteza α-tokoferolu (witamina E).6
  • Regioselektywna synteza orto-acylohydroksy[2.2]paracyklofanów, poprzez katalizowaną TiCl4 rearanżację Friesa i bezpośrednią regioselektywną reakcję acylowania.7
  • Synteza półproduktów leków i agrochemikaliów, materiałów termograficznych i skutecznych środków przeciwwirusowych.8
  • Synteza hydroksynaftylo ketonów, poprzez katalizowaną trifluorometanosulfonianem skandu rearanżację Friesa acyloksynaftalenów.9
  • Fotochemiczna, jednopunktowa synteza 5-, 6- i 7-podstawionych chroman-4-onów z arylowych estrów 3-metylo-2-butenianowych, poprzez przegrupowanie Friesa i katalizowaną zasadą wewnątrzcząsteczkową reakcję addycji oksa-Michaela.10
Schemat powyższych syntez:
Reakcja addycji Oxa Michael
Rysunek 3.Reakcja addycji Oxa Michael
Najnowsze badania i trendy
  • Badano przegrupowanie Tia-Friesa sulfonianów arylowych w warunkach bezrozpuszczalnikowych pod wpływem mikrofalowego ogrzewania dielektrycznego.8
    Fotoreaktywne ciekłokrystaliczne folie polimerowe ulegały selektywnemu względem osi przegrupowaniu foto-Friesa i wykazywały fotoindukowaną anizotropię optyczną pod wpływem liniowo spolaryzowanego światła ultrafioletowego (LPUV).1
  • Przegrupowanie Friesa zostało zastosowane w kluczowych etapach całkowitej syntezy murikadieniny, nienasyconego domniemanego prekursora w biosyntezie&trans- i cis-solaminy.10
  • Anionowe przegrupowanie fosfo-Friesa chiralnych fosforanów ferrocenylu daje diastereomerycznie wzbogacone 1,2-P,O-fosfoniany, które można następnie przekształcić w enancjomerycznie czysty fosforan.13
  • Przegrupowanie Friesa w fazie ciekłej estrów arylowych katalizowane przez heteropolikwas H3PW12O40 (PW) na nośniku krzemionkowym lub jego soli Cs2.5H0.5PW12O40 (CsPW).14
  • Anionowe przegrupowanie fosfo-Friesa zostało z powodzeniem zastosowane do badania chemii ferrocenu.15
  • Rearanżacja Friesa została zastosowana do syntezy przeciwwirusowego flawonoidu ołowiu ladaneiny, począwszy od 2,6-dimetoksychinonu.16
Dimetoksychinon
Rysunek 4.Dimetoksychinon
  • Heteropolikwas H3PW12O40 został opisany jako wydajny i przyjazny dla środowiska katalizator przegrupowania Friesa octanu fenylu.17
Octan fenylu
Rysunek 5.Octan fenylu
Materiały
Loading
Referencje
1.
Bansal R K. 1996. Synthetic Approaches in Organic Chemistry. Jones & Bartlett Learning.
2.
Chen X, Tordeux M, Desmurs J, Wakselman C. 2003. Thia-Fries rearrangement of aryl triflinates to trifluoromethanesulfinylphenols. Journal of Fluorine Chemistry. 123(1):51-56. https://doi.org/10.1016/s0022-1139(03)00106-4
3.
Taylor C, Watson A. 2004. The Anionic Phospho-Fries Rearrangement. COC. 8(7):623-636. https://doi.org/10.2174/1385272043370717
4.
Harjani JR, Nara SJ, Salunkhe MM. 2001. Fries rearrangement in ionic melts. Tetrahedron Letters. 42(10):1979-1981. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(01)00029-6
5.
Jayat F, Picot MJS, Guisnet M. 1996. Solvent effects in liquid phase Fries rearrangement of phenyl acetate over a HBEA zeolite. Catal Lett. 41(3-4):181-187. https://doi.org/10.1007/bf00811488
6.
Termath AO, Velder J, Stemmler RT, Netscher T, Bonrath W, Schmalz H. 2014. Total Synthesis of (2RS)-?-Tocopherol through Ni-Catalyzed 1,4-Addition to a Chromenone Intermediate. Eur. J. Org. Chem.. 2014(16):3337-3340. https://doi.org/10.1002/ejoc.201402240
7.
Rozenberg V, Danilova T, Sergeeva E, Vorontsov E, Starikova Z, Lysenko K, Belokon .Y. Eur J. 2000. Org. Chem. 193295.
8.
Moghaddam FM, Dakamin MG. 2000. Thia-Fries rearrangement of aryl sulfonates in dry media under microwave activation. Tetrahedron Letters. 41(18):3479-3481. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(00)00402-0
9.
Kobayashi S, Moriwaki M, Hachiya I. 1995. The catalytic Fries rearrangement of acyloxy naphthalenes using scandium trifluoromethanesulfonate as a catalyst. J. Chem. Soc., Chem. Commun..(15):1527. https://doi.org/10.1039/c39950001527
10.
Iguchi D, Erra-Balsells R, Bonesi SM. 2014. Expeditious photochemical reaction toward the preparation of substituted chroman-4-ones. Tetrahedron Letters. 55(33):4653-4656. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2014.06.081
11.
Uraoka H, Kondo M, Kawatsuki N. 2014. Influence of End Groups in Photoinduced Reorientation of Liquid Crystalline Polymer Films Based on Axis-Selective Photo-Fries Rearrangement. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 601(1):79-87. https://doi.org/10.1080/15421406.2014.940508
12.
Adrian J, Stark CBW. 2014. Total Synthesis of Muricadienin, the Putative Key Precursor in the Solamin Biosynthesis. Org. Lett.. 16(22):5886-5889. https://doi.org/10.1021/ol502849y
13.
Korb M, Lang H. 2014. Planar Chirality from the Chiral Pool: Diastereoselective Anionic Phospho-Fries Rearrangements at Ferrocene. Organometallics. 33(22):6643-6659. https://doi.org/10.1021/om500953c
14.
Kozhevnikova E. 2004. Fries rearrangement of aryl esters catalysed by heteropoly acid: catalyst regeneration and reuse. Applied Catalysis A: General. 260(1):25-34. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2003.10.008
15.
Korb M, Schaarschmidt D, Lang H. 2014. Anionic Phospho-Fries Rearrangement at Ferrocene: One-Pot Approach to P,O-Substituted Ferrocenes. Organometallics. 33(8):2099-2108. https://doi.org/10.1021/om5002827
16.
Martin-Benlloch X, Elhabiri M, Lanfranchi DA, Davioud-Charvet E. 2014. A Practical and Economical High-Yielding, Six-Step Sequence Synthesis of a Flavone: Application to the Multigram-Scale Synthesis of Ladanein. Org. Process Res. Dev.. 18(5):613-617. https://doi.org/10.1021/op4003642
17.
Kozhevnikova EF, Derouane EG, Kozhevnikov IV. 2002. Heteropoly acid as a novel efficient catalyst for Fries rearrangement. Chem. Commun..(11):1178-1179. https://doi.org/10.1039/b202148j