Tabela konwersji ciśnienia
Tabela konwersji jednostek ciśnienia & Wykres
Użyj tej tabeli konwersji ciśnienia do konwersji jednostek ciśnienia. Aby skorzystać z wykresu, znajdź jednostkę ciśnienia, którą chcesz przeliczyć w kolumnie po lewej stronie i pomnóż ją przez wartość w odpowiedniej kolumnie jednostki ciśnienia.
Podręczna tabela konwertera ciśnienia służy do szybkiego i łatwego przeliczania jednostek ciśnienia w laboratorium lub w klasie. Wszystko czego potrzebujesz to kalkulator.
Tabela jest dostępna w do pobrania w formacie w celu wydrukowania i ponownego opublikowania z odniesieniem do tej strony.
kPa | bar | atm | Torr | psi | mmHg | |
---|---|---|---|---|---|---|
kPa | 1 | 0.01 | 0.00987 | 7.5 | 0.146 | 7.5 |
cm3 | 100 | 1 | 0.987 | 750.06 | 14.504 | 750.06 |
m3 | 101.325 | 1.013 | 1 | 760 | 14.696 | 760 |
in3 | 0.133 | 0.00133 | 0.00132 | 1 | 0.0193 | 1 |
ft3 | 6.895 | 0.069 | 0.068 | 51.715 | 1 | 51.715 |
yd3 | 0.133 | 0.0013 | 0.0013 | 1 | 0.0193 | 1 |
Wykres konwersji ciśnienia
Ten rozszerzony wykres konwersji ciśnienia zawiera wszystkie wzory konwersji dla jednostek ciśnienia. Ten wykres jest dostępny do pobrania w formacie PDF .
.Przelicz z | do | Pomnóż przez | Przelicz z | Do | Pomnóż przez |
---|---|---|---|---|---|
bar | psi | 14.5 | mikron (μ) | psi | 0.00019337 |
bar | in. of H20 | 401.47 | mikron (μ) | in. of H2O | 0.0053525 |
bar | in. of Hg | 29.53 | mikron (μ) | in. of Hg | 0.0003937 |
bar | kPa | 100 | mikron (μ) | kPa | 0.0013332 |
bar | mbar | 1000 | mikron (μ) | mbar | 0.013332 |
bar | cm H20 | 1019.73 | mikron (μ) | cm H2O | 0.013595 |
bar | mm Hg | 750.06 | mikron (μ) | mm Hg | 0,001 |
in. H20 | psi | 0.036127 | mm Hg | psi | 0.019337 |
in. of H20 | in. of Hg | 0.073554 | mm Hg | in. of H2O | 0.53525 |
in. of H20 | kPa | 0.2491 | mm of Hg | in. of Hg | 0.03937 |
in. of H20 | mbar | 2.491 | mm Hg | kPa | 0.13332 |
in. of H20 | cm of H20 | 2.54 | mm Hg | mbar | 1.3332 |
in. of H20 | mm of Hg | 1.8683 | mm Hg | cm H2O | 1.3595 |
in. of Hg | psi | 0.4912 | psi | in. of H2O | 27.68 |
in. of Hg | in. of H20 | 13.596 | psi | in. of Hg | 2.036 |
in. of Hg | kPa | 3.3864 | psi | kPa | 6.8947 |
in. of Hg | mbar | 33.864 | psi | mbar | 68.947 |
in. Hg | cm H20 | 34.532 | psi | cm H2O | 70.308 |
in. of Hg | mm of Hg | 25.4 | psi | mm Hg | 51.715 |
kPa | psi | 0.14504 | torr | psi | 0.019337 |
kPa | in. of H20 | 4.0147 | torr | in. of H2O | 0.53525 |
kPa | in. Hg | 0.2953 | torr | in. Hg | 0.03937 |
kPa | mbar | 10 | torr | kPa | 0.13332 |
kPa | cm H20 | 10.1973 | torr | mbar | 1.3332 |
kPa | mm Hg | 7.5006 | torr | cm H2O | 1.3595 |
mbar | psi | 0.0145 | torr | mm Hg | 1 |
mbar | in. of H20 | 0.40147 | |||
mbar | in. Hg | 0.02953 | |||
mbar | kPa | 0.1 | |||
mbar | cm H20 | 1.01973 | |||
mbar | mm Hg | 0.75006 |