Supelco® SmartChemicals do miareczkowania
Titration Goes Digital-Connect Your SmartChemicals to Your Titrator
Nowa technologia miareczkowania, wykorzystująca Supelco® SmartTitrants & Supelco® SmartStandards, płynnie przesyła dane do titratora. Wystarczy krótkie dotknięcie etykiety SmartChemical RFID (Radio Frequency Identification), aby zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów i zawsze zapewnić maksymalną integralność danych.
Usprawnij proces miareczkowania Karla Fischera do oznaczania wody. Dowiedz się, jak uniknąć błędów, poznaj wskazówki i sztuczki oraz odkryj płynny transfer danych. Weź udział w webinarium na żądanie
Bezproblemowe przesyłanie danych miareczkowania za pomocą znacznika RFID
Użycie SmartChemicals eliminuje czasochłonne czynności i błędy poprzez bezprzewodowe i natychmiastowe przesyłanie danych. Titripur® roztwory wolumetryczne, Certipur® wzorce wolumetryczne i wszystkie Aquastar® titranty i wzorce Karla Fischera są wyposażone w znacznik RFID na etykiecie. Wszystkie istotne dane z certyfikatu analizy są przechowywane na etykiecie RFID SmartChemical
Wystarczy jedno dotknięcie, aby przesłać wszystkie dane w ciągu kilku sekund
Wszystkie informacje potrzebne do wykonania metody, obliczenia wyników i dokumentacji są płynnie przesyłane
- Nazwa produktu
- Numer artykułu
- Numer partii
- Stężenia
- Data wydania
- Trwałość
W przypadku korzystania z norm przesyłane są również następujące dodatkowe informacje:
- Masa cząsteczkowa
- Nazwa dostawcy
- Zgodność z farmakopeami i ISO
- Pewność pomiaru
Początkowa data otwarcia - zapisana na tagu
Poprzednio otwarte chemikalia są również rozpoznawane, początkowa data otwarcia jest przechowywana w tagu RFID i wyświetlana na ekranie dotykowym. Przeterminowane chemikalia są automatycznie blokowane przed użyciem.
Cztery korzyści wynikające z używania SmartChemicals do miareczkowania
- Bezpieczny transfer danych - zapewnia kompletny i prawidłowy transfer odczynników i standardowych danych w oprogramowaniu do miareczkowania
- Łatwość obsługi - intuicyjna obsługa i wygodny transfer danych jednym dotknięciemamp; standardowy transfer danych w oprogramowaniu do miareczkowania
- Łatwość obsługi - intuicyjna obsługa i wygodny transfer danych za jednym dotknięciem
- Prostota obsługi./li>
- Rozszerzone zarządzanie jakością - oznaczanie miana, okres trwałości, dane dotyczące zgodności, początkowa data otwarcia, data zwolnienia
- Poprawa wydajności - szybki transfer danych - oszczędność czasu - brak konieczności ręcznego pisania i stosowania zasady czterech par oczu
SmartChemicals są kompatybilne z titratorami METTLER TOLEDO
Titrator kompaktowy
- G20S
- G10S
- V30S
- V20S
- V10S
Titratory Excellence
- T9
- T7
- T5
Zewnętrzny czytnik SmartChemical
Supelco® SmartChemicals - lista produktów
*Wszystkie produkty, których ostatnia cyfra kończy się na "3", są wyposażone w znacznik RFID
.Roztwory wolumetryczne Titripur® certyfikowane zgodnie z normą ISO 17025
Numer produktu | Nazwa | Rozmiar opakowania | Opakowanie |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar opakowania | Opakowanie | |
1603231003 | Titripur® Roztwór kwasu octowego 2.0 mol/L (2.0 N) | 1 L | Butelka PE |
1022771003 | Titripur® Roztwór azotanu(IV) amonu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1090791003 | Titripur® Roztwór tiocyjanianu amonu 0.1 mol/L (0.1N) | 1 L | Butelka PE |
1603251003 | Titripur® Roztwór chlorku baru 0.05 mol/L (0.1N) | 1 L | Butelka PE |
1603241003 | Titripur® Roztwór chlorku baru 0.1 mol/L (0.2 N) | 1 L | Butelka PE |
1603161003 | Titripur® Roztwór bromku bromianu 0.05 mol/L (0.1N) | 1 L | Butelka PE |
1090921003 | Titripur® roztwór siarczanu Cer (IV) 0.1 mol/L (0.2 N) | 1 L | Butelka PE |
1027841003 | Titripur® Roztwór siarczanu Coopera 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1091641003 | Titripur® Hanus roztwór 0.1 mol/L do oznaczania liczby jodowej | 1 L | Butelka szklana |
.1154801003 | Titripur® Hyamine1622 roztwór do oznaczania tensydów anionowych 0.004 mol/L | 1 L | Butelka PE |
1003261003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego w 2-propanolu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
1602381003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.01 mol/L (0.01 N) | 1 L | Butelka PE |
1603271003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.05 mol/L (0.05 N) | 1 L | Butelka PE |
1090601003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1090609013 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.1 mol/L (0.1 N) | 10 L | Titripac |
1090604003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.1 mol/L (0.1 N) | 4 L | Titripac |
1131369013 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.3571 mol/L (1/2.8 N) | 10 L | Titripac |
1090581003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.5 mol/L (0.5 N) | 1 L | Butelka PE |
1090584003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 0.5 mol/L (0.5 N) | 4 L | Titripac |
1090571003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 1.0 mol/L (1.0 N) | 1 L | Butelka PE |
1090574003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 1.0 mol/L (1.0 N) | 4 L | Titripac |
1090579013 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 1.0 mol/L (1.0 N) | 10 L | Titripac |
1090631003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 2.0 mol/L (2.0 N) | 1 L | Butelka PE |
1131349013 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 3.571 mol/L (1/0.28N) | 10 L | Titripac |
1603281003 | Titripur® Roztwór kwasu solnego 4.0 mol/L (4.0 N) | 1 L | Butelka PE |
1603371003 | Titripur® Roztwór jodkowo-jodanowy 1/128 mol/L (1/64 N) | 1 L | Butelka PE |
1090991003 | Titripur® Roztwór jodu 0.05 mol/L (0.1 N) (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1090991073 | Titripur® Roztwór jodu 0.05 mol/L (0.1 N) (tylko dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1602361003 | Titripur® Roztwór kwasu azotowego 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1091431003 | Titripur® Roztwór azotanu(V) rtęci(II) 0.05 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
.1603291003 | Titripur® Roztwór kwasu szczawiowego 0.05 mol/L (0.1 mol/L) | 1 L | Butelka PE |
.1603301003 | Titripur® Roztwór kwasu szczawiowego 0.005 mol/L (0.01 mol/L) | 1 L | Butelka PE |
1090651003 | Titripur® Roztwór kwasu nadchlorowego w bezwodnym kwasie octowym 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
1603081003 | Titripur® Roztwór bromianu potasu 1/60 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1603361003 | Titripur® Roztwór chlorku potasu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1603311003 | Titripur® Roztwór chlorku potasu 1 mol/L (1 N) | 1 L | Butelka PE |
1603331003 | Titripur® Roztwór dichromianu potasu 1/60 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
1603331073 | Titripur® Roztwór dichromianu potasu 1/60 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
1091191003 | Titripur® Roztwór dichromianu potasu 0.02 mol/L | 1 L | Butelka szklana |
1091181003 | Titripur® Roztwór dichromianu potasu 1/24 mol/L (0.25 N) | 1 L | Butelka szklana |
1091121003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1091151003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
1055441003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu w 2-propanolu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1091141003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu w etanolu 0.5 mol/L (0.5 N) | 1 L | Butelka szklana |
1093511003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu w metanolu 0.5 mol/L (0.5 N) | 1 L | Butelka szklana |
1603341003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu w metanolu 1 mol/L (1 N) | 1 L | Butelka szklana |
1091081003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu 1 mol/l (1 N) | 1 L | Butelka PE |
1091071007 | Titripur® Roztwór wodorotlenku potasu max 0.4 ppm Ca 1 mol/L (1 N) | 1 L | Butelka PE |
.1603351003 | Titripur® Roztwór jodanu potasu1/60 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1603221003 | Titripur® Roztwór nadmanganianu potasu 0.002 mol/L (0.01 N) | 1 L | Butelka szklana |
1603211003 | Titripur® Roztwór nadmanganianu potasu 0.01 mol/L (0.05 N) | 1 L | Butelka szklana |
1091211003 | Titripur® Roztwór nadmanganianu potasu standaryzowany tiosiarczanem sodu 0.02 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
1091221003 | Titripur® Roztwór nadmanganianu potasu standaryzowany szczawianem 0.02 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
4801602503 | Titripur® Roztwór nadmanganianu potasu 0.05 mol/L (0.25 N) | 2.5 L | Butelka szklana |
1117181003 | Titripur® Roztwór azotanu srebra 0.05 mol/L (0.05 N) | 1 L | Butelka PE |
.1090811003 | Titripur® Roztwór azotanu srebra 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1090814003 | Titripur® Roztwór azotanu srebra 0.1 mol/L (0.1 N) | 4 L | Titripac |
1090819013 | Titripur® Roztwór azotanu srebra 0.1 mol/L (0.1 N) | 10 L | Titripac |
1090801003 | Titripur® Roztwór azotanu srebra 1 mol/L (1 N) | 1 L | Butelka PE |
1062771003 | Titripur® Sodum arsenit solution 0.05 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1603101003 | Titripur® Roztwór węglanu sodu 0.05 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1603091003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.01 mol/L (0.01 N) | 1 L | Butelka PE |
1603094003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.01 mol/L (0.01 N) | 4 L | Titripac |
1091420503 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.02 mol/L (0,02 N) | 0.5 L | Butelka PE |
1091411003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1091414003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.1 mol/L (0.1 N) | 4 L | Titripac |
1091419013 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.1 mol/L (0.1 N) | 10 L | Titripac |
1091401003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.2 mol/L (0.2 N) | 1 L | Butelka PE |
1091409013 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.2 mol/L (0.2 N) | 10 L | Titripac |
1091391003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.25 mol/L (0.25 N) | 1 L | Butelka PE |
1091399013 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.25 mol/L (0.25 N) | 10 L | Titripac |
1055951003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.33 mol/L (0.33 N) | 1 L | Butelka PE |
1055959013 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.33 mol/L (0.33 N) | 10 L | Titripac |
1091381003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.5 mol/L (0.5 N) | 1 L | Butelka PE |
1091384003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.5 mol/L (0.5 N) | 4 L | Titripac |
1091389013 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 0.5 mol/L (0.5 N) | 10 L | Titripac |
.1091371003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 1 mol/L (1 N) | 1 L | .Butelka PE |
1091374003 | Titripur®Roztwór wodorotlenku sodu 1 mol/L (1 N) | 4 L | Titripac |
1091379013 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 1 mol/L (1 N) | 10 L | Titripac |
1091361003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku sodu 2 mol/L (2 N) | 1 L | Butelka PE |
1603181003 | Titripur® Roztwór tiosiarczanu sodu 0.01 mol/L (0.01 N) | 1 L | Butelka PE |
1603111003 | Titripur® Roztwór tiosiarczanu sodu 0.05 mol/L (0.05 N) | 1 L | Butelka PE |
1091471003 | Titripur® Roztwór tiosiarczanu sodu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
1091474003 | Titripur® Roztwór tiosiarczanu sodu 0.1 mol/L (0.1 N) | 4 L | Titripac |
1091479013 | Titripur® Roztwór tiosiarczanu sodu 0.1 mol/L (0.1 N) | 10 L | Titripac |
1603121003 | Titripur® Roztwór tiosiarczanu sodu 1 mol/L (1 N) | 1 L | Butelka PE |
1090741003 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.05 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka PE |
.1090749013 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.05 mol/L (0.1 N) | 10 L | Titripac |
.1090731003 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.25 mol/L (0.5 N) | 1 L | Butelka PE |
.1090734003 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.25 mol/L (0.5 N) | 4 L | Titripac |
1090739013 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.25 mol/L (0.5 N) | 10 L | Titripac |
.1090721003 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.5 mol/L (1 N) | 1 L | Butelka PE |
1090724003 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.5 mol/L (1 N) | 4 L | Titripac |
1090729013 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 0.5 mol/L (1 N) | 10 L | Titripac |
1603131003 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 1 mol/L (2 N) | 1 L | Butelka PE |
4803641003 | Titripur® Roztwór kwasu siarkowego 2.5 mol/L (5 N) | 1 L | Butelka PE |
1091621003 | Titripur® Roztwór wodorotlenku tetra-n-butylo-amoniowego w 2-propanolu/metanolu 0.1 mol/L (0.1 N) | 1 L | Butelka szklana |
.1603191003 | Titripur® Titriplex III Solution 0.01 mol/L (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka PE |
1603201003 | Titripur® Titriplex III Solution 0.05 mol/L (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka PE |
1084311003 | Titripur® Titriplex III Solution 0.1 mol/L (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka PE |
1084311073 | Titripur® Titriplex III Solution 0.1 mol/L (tylko dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka PE |
1084314003 | Titripur® Titriplex III Solution 0.1 mol/L (nie dla Ameryki Północnej) | 4 L | Titripac |
1084319013 | Titripur® Titriplex III Solution 0.1 mol/L (nie dla Ameryki Północnej) | 10 L | Titripac |
1084471003 | Titripur® Titriplex IV Solution 0.1 mol/L (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka PE |
1084474003 | Titripur® Titriplex IV Solution 0.1 mol/L (nie dla Ameryki Północnej) | 4 L | Titripac |
.1084191003 | Titripur® Titriplex Solution A (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka PE |
1084201003 | Titripur® Titriplex roztwór B 10 mgCaO/L = 1 ml (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka PE |
1084209013 | Titripur® Titirplex roztwór B 10 mgCaO/L = 1 ml (nie dla Ameryki Północnej) | 10 L | Titripac |
1084501003 | Titripur® Kwas trifluorometanosulfonowy w bezwodnym kwasie octowym 0.1 mol/L | 1 L | Butelka szklana |
1091631003 | Titripur® Wijs solution (monochlorek jodu w kwasie octowym) 0.1 mol/L | 1 L | Butelka szklana |
.1088791003 | Titripur® Roztwór siarczanu cynku 0.1 mol/L (0,1 N) | 1 L | Butelka PE |
Normy objętościowe Certipur® zgodne z normą ISO 17034 (certyfikowane materiały referencyjne)
Numer produktu | Nazwa | Rozmiar opakowania | Opakowanie |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar opakowania | Opakowanie | |
1024000083 | Certipur® Potassium hydrogen phthalate CRM | 80 g | Butelka szklana |
1024010063 | Certipur® Kwas benzoesowy CRM | 60 g | Butelka szklana |
1024020083 | Certipur® Siarczan etylenodiammonu żelaza(II) CRM | 80 g | Butelka szklana |
1024030083 | Certipur® Dichromian potasu CRM | 80 g | Butelka szklana |
1024040103 | Certipur®Jodan potasu CRM | 100 g | Butelka szklana |
.1024050083 | Certipur® Węglan sodu CRM | 80 g | Butelka szklana |
1024060083 | Certipur® Chlorek sodu CRM | 80 g | Butelka szklana |
1024070063 | Certipur® Szczawian dwusodowy CRM | 60 g | Butelka szklana |
1024080083 | Certipur® TRIS(Hydroksymetylo)aminometan CRM | 80 g | .Butelka szklana |
1024090103 | Certipur® Zinc CRM | 100 g | Butelka szklana |
1024100053 | Certipur® Węglan wapnia CRM | 50 g | Butelka szklana |
Aquastar® Titranty Karla Fischera
Numer produktu | Nazwa | Rozmiar opakowania | Opakowanie |
---|---|---|---|
Nazwa | Rozmiar opakowania | Opakowanie | |
1880011003 | Aquastar® CombiTitrant 1 odczynniki jednoskładnikowe 1 mg H2O/mL (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1880011043 | Aquastar® CombiTitrant 1 odczynniki jednoskładnikowe 1 mg H2O/mL (tylko dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1880021003 | Aquastar® CombiTitrant 2 odczynniki jednoskładnikowe 2 mg H2O/mL (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1880021043 | Aquastar® CombiTitrant 2 odczynniki jednoskładnikowe 2 mg H2O/mL (tylko dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1880051003 | Odczynniki jednoskładnikowe Aquastar® CombiTitrant 5 5 mg H2O/mL | 1 L | Butelka szklana |
1880052503 | Aquastar® CombiTitrant 5 odczynniki jednoskładnikowe 5 mg H2O/mL | 2.5 L | Butelka szklana |
1880061003 | Aquastar® CombiTitrant 5 Keto odczynniki jednoskładnikowe 5 mg H2O/mL | 1 L | Butelka szklana |
1880101003 | Aquastar® Titrant 5 odczynniki dwuskładnikowe 5 mg H2O/mL (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1880101043 | Aquastar® Titrant 5 odczynniki dwuskładnikowe 5 mg H2O/mL (tylko dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1880102503 | Aquastar® Titrant 5 odczynniki dwuskładnikowe 5 mg H2O/mL (nie Ameryka Północna) | 2.5 L | Butelka szklana |
1880102543 | Aquastar® Titrant 5 odczynniki dwuskładnikowe 5 mg H2O/mL (tylko dla Ameryki Północnej) | 2.5 L | Butelka szklana |
1880111003 | .Aquastar® Titrant 2 odczynniki dwuskładnikowe 2 mg H2O/mL (nie dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |
1880111043 | Aquastar® Titrant 2 odczynniki dwuskładnikowe 2 mg H2O/mL (tylko dla Ameryki Północnej) | 1 L | Butelka szklana |