Merck
Strona głównaHPLC małych cząsteczekSynteza i analiza HILIC/MS acylokarnityn
Synteza i analiza HILIC/MS acylokarnityn
Rudolf Köhling, Markus Obkirche
Reporter US Volume 34.2
Wprowadzenie
L-karnityna została odkryta na początku ubiegłego wieku i odgrywa ważną rolę w szlakach metabolicznych kwasów tłuszczowych. Działa jako nośnik długołańcuchowych grup acylowych z aktywowanych kwasów tłuszczowych przez wewnętrzną błonę mitochondrialną do macierzy mitochondrialnej, gdzie ulegają β-oksydacji do acetylo-CoA w celu uzyskania użytecznej energii poprzez cykl kwasu cytrynowego.Powstała cząsteczka "acylo-L-karnityny" jest pokazana na Rysunku 1. Szereg chorób spowodowanych defektami transportu mitochondrialnego charakteryzuje się specyficznymi dysfunkcjami metabolicznymi i zależy od fizjologicznej roli dotkniętego nośnika w metabolizmie pośrednim.2 Dlatego funkcje i role acylo-L-karnityny w różnych tkankach, takich jak mózg, serce i mięśnie, nadal przyciągają wiele zainteresowania.3-6
Struktura macierzysta acylo-L-karnityny R reprezentuje łańcuchy acylowe o różnej długości pochodzące z transportowanego kwasu tłuszczowego.
Rysunek 1.Struktura macierzysta acylo-L-karnityny R reprezentuje łańcuchy acylowe o różnej długości pochodzące z transportowanego kwasu tłuszczowego.
Wymagania analityczne
Programy badań przesiewowych noworodków wykrywają możliwe do leczenia zaburzenia u niemowląt, zanim staną się one objawowe. Chromatografia cieczowa-tandemowa spektrometria mas (LC/MS/MS) znacznie zwiększyła możliwości badań przesiewowych w programach badań przesiewowych noworodków poprzez monitorowanie poziomów acylokarnityn w celu wykrycia możliwych do leczenia zaburzeń u niemowląt przed pojawieniem się objawów. LC/MS/MS może wykryć kilka zaburzeń za pomocą jednego wstrzyknięcia, co jest ważne w laboratoriach o dużej przepustowości. Pomiar różnych acylokarnityn może być wykorzystany do wykrycia ponad 40 różnych wrodzonych błędów metabolizmu, których wybór przedstawiono w Tabeli 1.
Czyste i stabilne wzorce metabolitów, jak również solidne i czułe metody ich analizy są warunkami wstępnymi do badania funkcji zdrowych i chorych komórek biologicznych na poziomie szlaków molekularnych. Fenotypowanie metaboliczne człowieka w odniesieniu do diagnostyki klinicznej, prognozowania i epidemiologii jest zatem jednym z najszerzej stosowanych obszarów rozwoju medycyny precyzyjnej.W celu opracowania nowych metod analitycznych należy ustalić metodologie syntetyczne dla wymaganych metabolitów.8
Genotypy chromosomoweGene/LocusMIM No.*FenotypNumer MIM *
3p21.31SLC25A20613698Niedobór translokazy karnityna-acylokarnityna (CACTD)212138
1p32.3CPT2600650Podatność na ostrą encefalopatię wywołaną infekcją (IIAE4)614212
2p23.3HADHA600890Niedobór dehydrogenazy długołańcuchowego 3-hydroksyacylo-CoA609016
11q25ACAD8604773Niedobór dehydrogenazy izobutyrylo-CoA611283
1p31.1ACADM607008Deficyt dehydrogenazy średniołańcuchowych acylo-CoA (ACADMD)201450
8q24.3SLC52A2607882Zespół Browna-Vialetto-Van Laere'a 2 (BVVLS2)614707
4q32.1ETFDH231675Niedobór dehydrogenazy wielu acylo-CoA IIC (MADD) Kwasica glutarowa231680
19p13.2CD320606475Kwasomocz metylomalonowy spowodowany defektem receptora transkobalaminy613646
4q25HADHSC601609Rodzinna hiperglikemia hiperinsulinemiczna 4609975
11q13.3CPT1A600528Wątrobowy niedobór palmitoilotransferazy I karnityny, typ 1A255120
10q26.13ACADSB600301Niedobór dehydrogenazy 2-metylobutyrylo-CoA, 2-metylobutyryloglicynuria610006
Tabela 1.Wybrane acylo-L-karnityny dla zależności genotyp-fenotyp we wrodzonych błędach metabolizmu
Synteza acylo-L-karnityny
Rozszerzenie portfolio wzorców acylo-L-karnityny firmy Sigma-Aldrich zostało pomyślnie osiągnięte dzięki uogólnionemu podejściu syntetycznemu. Chlorowodorek L-karnityny dodano do mieszaniny odpowiedniego kwasu karboksylowego i niewielkiego nadmiaru molowego chlorku kwasu. Mieszaninę reakcyjną utrzymywano w podwyższonej temperaturze, aż analiza TLC wykazała optymalny stosunek odpowiedniego produktu do materiału wyjściowego i produktów ubocznych.9 Jeśli odpowiedni chlorek kwasu nie był dostępny, kwas karboksylowy poddawano reakcji w pierwszym etapie z chlorkiem tionylu, a następnie kolejno dodawano karnitynę.
Aby uniknąć przeciwjonów (np. chlorków), które są niepożądane w niektórych zastosowaniach, wszystkie acylo-L-karnityny zostały przekształcone w ich sole wewnętrzne poprzez późniejszą obróbkę na słabo zasadowym wymieniaczu anionowym.10 Po wytrąceniu surowego produktu wymagana była chromatografia kolumnowa w celu usunięcia wszelkich śladów karnityny i produktów ubocznych.
Analiza LC/MS acylo-L-karnityn
Ponieważ detekcja UV acylokarnityn jest bardzo niewrażliwa, wymagana jest metoda umożliwiająca rozdział, identyfikację i kwantyfikację za pomocą detektorów uzupełniających, takich jak spektrometria mas (MS) lub detekcja naładowanego aerozolu (CAD). Wykrywanie za pomocą MS zapewnia wymaganą czułość, a bezpośrednia infuzja może być wystarczająca do analizy szeregu różnych acylo-L-karnityn. Jednak w przypadku bardziej szczegółowej analizy i pomiaru izomerów acylokarnityny, które są blisko spokrewnione, ważne jest oddzielenie za pomocą chromatografii cieczowej przed wykryciem.11,12 Chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas została uznana za skuteczną i solidną metodologię analizy acylo-L-karnityn, a chromatografia cieczowa z interakcją hydrofilową (HILIC) w celu oddzielenia wolnej karnityny i acylokarnityn jest szybka i nie wymaga derywatyzacji.13-15 W tym badaniu zbadano chromatografię w trybie HILIC przy użyciu kolumny Ascentis® Express OH5 z gradientem acetonitrylu w 50 mm octanie amonu. Instrument LC i MS oraz ustawienia przedstawiono w Tabeli 2 i Tabeli 3. Końcowe warunki chromatograficzne przedstawiono na Rysunku 2.
Urządzenie LCDionex® UltiMate® 3000 RSLC
Czas wyrównania10 min
Urządzenie MSBruker micrOTOF-Q II™
MS ScanCzas od 0 do 20, ESI(+)
Przepływ gazu-
Temperatury-
Suchy gaz9 L/h, 250 °C
Napięcia-
Kapilara (kV)4.5
Tabela 2.Urządzenie i ustawienia LC/MS
AnalyteMol. MasaMax m/z
Stearoyl-L-Carnitine427.66428.371
Palmitoilo-L-karnityna399.61400.3401
Myristoyl-L-Carnitine371.4372.3091
Lauroilo-L-karnityna343.5344.2786
Decanoyl-L-Carnitine315.45316.2471
Octanoyl-L-Carnitine287.4288.2156
Hexanoyl-L-Carnitine259.3260.1846
Izowalerylo-L-karnityna245.32246.17
2-Methylbutyryl-L-Carnitine245.32246.17
Isobutyryl-L-Karnityna231.29232.1529
Butyryl-L-karnityna231.29232.1529
Propionylo-L-karnityna217.26218.1375
Acetyl-L-Carnitine HCl203.6204.1228
L-Karnityna161.2162.1107
Tabela 3.Analiza LC-MS wybranych acylo-L-karnityn
Analiza LC/MS dwunastu acylo-L-karnityn w urządzeniu Ascentis Express OH5 (tryb HILIC)
Rysunek 2.Analiza LC/MS dwunastu acylo-L-karnityn w urządzeniu Ascentis Express OH5 (tryb HILIC)
Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch
Referencje
1.
Kerner J, Hoppel C. 2000. Fatty acid import into mitochondria. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids. 1486(1):1-17. https://doi.org/10.1016/s1388-1981(00)00044-5
2.
Palmieri F. 2008. Diseases caused by defects of mitochondrial carriers: A review. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics. 1777(7-8):564-578. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2008.03.008
3.
Pekala J, Patkowska-Sokola B, Bodkowski R, Jamroz D, Nowakowski P, Lochynski S, Librowski T. 2011. L-Carnitine - Metabolic Functions and Meaning in Humans Life. CDM. 12(7):667-678. https://doi.org/10.2174/138920011796504536
4.
Jones LL, McDonald DA, Borum PR. 2010. Acylcarnitines: Role in brain. Progress in Lipid Research. 49(1):61-75. https://doi.org/10.1016/j.plipres.2009.08.004
5.
Calvani M, Reda E, Arrigoni-Martelli E. 2000. Regulation by carnitine of myocardial fatty acid and carbohydrate metabolism under normal and pathological conditions. Basic Research in Cardiology. 95(2):75-83. https://doi.org/10.1007/s003950050167
6.
Muoio D, Neufer P. 2012. Lipid-Induced Mitochondrial Stress and Insulin Action in Muscle. Cell Metabolism. 15(5):595-605. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.04.010
7.
Lindon JC, Nicholson JK, Holmes E. 2011. The Handbook of Metabonomics and Metabolomics. Elsevier.
8.
Wohlgemuth R. 2009. Tools and ingredients for the biocatalytic synthesis of metabolites. Biotechnology Journal. 4(9):1253-1265. https://doi.org/10.1002/biot.200900002
9.
Ziegler HJ, Bruckner P, Binon F. 1967. O-acylation f dl-carnitine chloride. J. Org. Chem.. 32(12):3989-3991. https://doi.org/10.1021/jo01287a057
10.
STRACK E, MÜLLER DM. 1970. Darstellung vonO-Acyl-carnitinen. Hoppe-Seyler´s Zeitschrift für physiologische Chemie. 351(1):95-98. https://doi.org/10.1515/bchm2.1970.351.1.95
11.
Mansour FR, Wei W, Danielson ND. 2013. Separation of carnitine and acylcarnitines in biological samples: a review. Biomed. Chromatogr.. 27(10):1339-1353. https://doi.org/10.1002/bmc.2995
12.
Ozben T. 2013. Expanded newborn screening and confirmatory follow-up testing for inborn errors of metabolism detected by tandem mass spectrometry. 51(1): https://doi.org/10.1515/cclm-2012-0472
13.
Lehotay D, Hall P, Lepage J, Eichhorst J, Etter M, Greenberg C. 2011. LC?MS/MS progress in newborn screening. Clinical Biochemistry. 44(1):21-31. https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2010.08.007
14.
Peng M, Fang X, Huang Y, Cai Y, Liang C, Lin R, Liu L. 2013. Separation and identification of underivatized plasma acylcarnitine isomers using liquid chromatography?tandem mass spectrometry for the differential diagnosis of organic acidemias and fatty acid oxidation defects. Journal of Chromatography A. 131997-106. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2013.10.036
15.
Peng M, Liu L, Jiang M, Liang C, Zhao X, Cai Y, Sheng H, Ou Z, Luo H. 2013. Measurement of free carnitine and acylcarnitines in plasma by HILIC-ESI-MS/MS without derivatization. Journal of Chromatography B. 93212-18. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2013.05.028
16.
McKusick VA. 1998. Mendelian Inheritance in Man: A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. 12th Edition. Johns Hopkins University Press.