Astec CHIROBIOTIC™ V2
Cechy
- Zwiększona selektywność i pojemność w polarnym trybie organicznym i polarnym trybie jonowym
- Wzrost pojemności od 2 do 20 razy w porównaniu ze standardowymi fazami CHIROBIOTIC
- Najbardziej korzystne dla cząsteczek zasadowych< /li>./li>
- Cząsteczki neutralne mogą być często analizowane w czystym metanolu
Polarny tryb organiczny i polarny tryb jonowy stają się coraz bardziej popularne, głównie ze względu na ich idealną kompatybilność z detekcją MS i preparatywną LC. Istotne zmiany w chemii wiązań i krzemionki doprowadziły do powstania chiralnych faz stacjonarnych CHIROBIOTIC V2 i T2 - kolumn wybieranych do trudnych separacji, a zwłaszcza do preparatywnej LC.
Fazy te rozszerzają możliwości serii. Są one przeznaczone do stosowania w procesie optymalizacji, ponieważ oferują pewne wyraźne korzyści w polarnym trybie jonowym i polarnym trybie organicznym. Standardowe fazy CHIROBIOTIC pozostają kolumnami z wyboru do badań przesiewowych nad rozwojem metody i do separacji w fazie odwróconej.