Merck
Siarczan dekstranu
Struktura
Siarczany dekstranu są dostarczane w postaci soli sodowej, dzięki czemu są rozpuszczalne i stabilne w wodzie. Siarczan dekstranu zawiera około 17% siarki, co odpowiada około 2,3 grupom siarczanowym na resztę glukozylową.
Dekstran jest polimerem anhydroglukozy. Składa się w około 95% z wiązań alfa-D-(166). Pozostałe (163) wiązania odpowiadają za rozgałęzienia dekstranu.1,2,3 Sprzeczne dane dotyczące długości rozgałęzień sugerują, że średnia długość rozgałęzienia jest mniejsza niż trzy jednostki glukozy.4,5 Jednak inne metody wskazują na istnienie rozgałęzień większych niż 50 jednostek glukozy.6,7
Dekstrany o niższej masie cząsteczkowej (MW) wykazują nieco mniej rozgałęzień4 i mają węższy zakres rozkładu MW.8
W roztworach o niskiej sile jonowej polimer siarczanu dekstranu będzie w pełni rozciągnięty z powodu odpychania ujemnie naładowanych grup siarczanowych.9 W roztworach o wysokiej sile jonowej polimer kurczy się i bardziej przypomina zjednoczony dekstran.9 Zmiany pH w miareczkowalnym zakresie grupy siarczanowej powodują rozszerzanie i kurczenie.MW siarczanu dekstranu mierzy się jedną lub kilkoma z następujących metod: laserowe rozpraszanie światła pod niskim kątem10, chromatografia wykluczania11 i lepkość12.
Informacje o produkcie
Nasze dekstrany pochodzą z Leuconostoc mesenteroides, szczep B 512. Różne MW są wytwarzane przez ograniczoną hydrolizę i frakcjonowanie. Estryfikacja kwasem siarkowym jest przeprowadzana w łagodnych warunkach. Dokładne metody naszego dostawcy są zastrzeżone. Frakcjonowanie dekstranu można przeprowadzić za pomocą chromatografii wykluczania11 lub frakcjonowania etanolem, w którym najpierw wytrącają się dekstrany o największej MW.17
Przechowywanie/Stabilność
Przy prawidłowym przechowywaniu w temperaturze pokojowej proszki siarczanu dekstranu powinny być stabilne przez co najmniej dwa do trzech lat.
Solubility/Solution Stability
Testujemy rozpuszczalność siarczanów dekstranu w stężeniu 100 mg/ml w wodzie. Uzyskano klarowne roztwory. Buforowane wodne roztwory siarczanu dekstranu można sterylizować w autoklawie w temperaturze 110-115 °C przez 30 do 45 minut.8 Dekstran może być hydrolizowany przez silne kwasy w wysokich temperaturach. Siarczan dekstranu ma wyższe powinowactwo do jonów wapnia niż do jonów sodu. Sól wapniowa siarczanu dekstranu jest nierozpuszczalna. Postać wolnego kwasu (wodoru) siarczanu dekstranu jest niezwykle kwaśna i ulega szybkiej autohydrolizie w roztworze i w postaci proszku.8
Zastosowania
Rozdzielanie lipoprotein
Siarczan dekstranu jest rutynowo stosowany do selektywnego wytrącania lipoprotein.
W obecności 0,05% siarczanu dekstranu (MW 15,000) i 0,05M MnCl2, VLDL i LDL wytrącają się. Zwiększenie końcowego stężenia do 0,65% siarczanu dekstranu i 0,2M MnCl2 skutkuje późniejszym wytrąceniem HDL.14
Siarczan dekstranu (MW 500,000) został użyty podobnie w oznaczaniu cholesterolu HDL.15
Hybrydyzacja
Wykazano, że dodanie siarczanu dekstranu w końcowym stężeniu 10% przyspiesza hybrydyzację znakowanych sond z DNA unieruchomionym na błonie.16 Oferujemy siarczan dekstranu (MW 500,000) klasy biologii molekularnej (Nr produktu  D8906) do tego zastosowania.
Inne zastosowania związane z kwasami nukleinowymi
Wykazano, że siarczan dekstranu uwalnia DNA z kompleksów DNA-histon.17  Siarczan dekstranu hamuje wiązanie RNA z rybosomami.18,19  Jest również silnym inhibitorem rybonukleazy20 i był stosowany w izolacji rybosomów.21
Różne zastosowania
Siarczan dekstranu był stosowany z glikolem polietylenowym w wodnych dwufazowych separacjach polimerowych bakterii, wirusów, białek i kwasów nukleinowych.22
Badano wpływ na proliferację komórek.23
Wykazano, że tworzy nierozpuszczalne kompleksy z fibrynogenem.24
Stwierdzono, że siarczan dekstranu wiąże się z wirusem i hamuje początkową adsorpcję na podatnych komórkach.25
Powiązane produkty
Loading
Referencje
1.
Rankin JC, Jeanes A. 1954. Evaluation of the Periodate Oxidation Method for Structural Analysis of Dextrans. J. Am. Chem. Soc.. 76(17):4435-4441. https://doi.org/10.1021/ja01646a046
2.
Dimler RJ, Wolff IA, Sloan JW, Rist CE. 1955. Interpretation of Periodate Oxidation Data on Degraded Dextran. J. Am. Chem. Soc.. 77(24):6568-6573. https://doi.org/10.1021/ja01629a044
3.
Van Cleve JW, Schaefer WC, Rist CE. 1956. The Structure of NRRL B-512 Dextran. Methylation Studies2. J. Am. Chem. Soc.. 78(17):4435-4438. https://doi.org/10.1021/ja01598a064
4.
Lindberg B, Svensson S, Sjövall J, Zaidi NA. 1968. Structural Studies on Dextran from Leuconostoc mesenteroides NRRL B-512.. Acta Chem. Scand.. 221907-1912. https://doi.org/10.3891/acta.chem.scand.22-1907
5.
Larm O, Lindberg B, Svensson S. 1971. Studies on the length of the side chains of the dextran elaborated by Leuconostoc mesenteroides NRRL B-512. Carbohydrate Research. 20(1):39-48. https://doi.org/10.1016/s0008-6215(00)84947-2
6.
Bovey FA. 1959. Enzymatic polymerization. I. Molecular weight and branching during the formation of dextran. J. Polym. Sci.. 35(128):167-182. https://doi.org/10.1002/pol.1959.1203512813
7.
Senti FR, Hellman NN, Ludwig NH, Babcock GE, Tobin R, Glass CA, Lamberts BL. 1955. Viscosity, sedimentation, and light-scattering properties of fraction of an acid-hydrolyzed dextran. J. Polym. Sci.. 17(86):527-546. https://doi.org/10.1002/pol.1955.120178605
8.
Supplier's data.
9.
Katchalsky A. 1964. Polyelectrolytes and Their Biological Interactions. Biophysical Journal. 4(1):9-41. https://doi.org/10.1016/s0006-3495(64)86924-1
10.
Allen P. 1959. Techiques of Polymer Characterization. Butterworths Scientific Publications.
11.
Granath KA, Flodin P. 1961. Makromol. Chem.. 48(1):160-171. https://doi.org/10.1002/macp.1961.020480116
12.
Granath KA. 1958. Solution properties of branched dextrans. Journal of Colloid Science. 13(4):308-328. https://doi.org/10.1016/0095-8522(58)90041-2
13.
Cramér H. 1949. On the factorization of certain probability distributions. Ark. Mat.. 1(1):61-65. https://doi.org/10.1007/bf02590468
14.
Burstein M, Scholnick HR, Morfin R. 1970. Rapid method for the isolation of lipoproteins from human serum by precipitation with polyanions. J Lipid Res. 11 (6) 583-95.
15.
Warnick GR, Benderson J, Albers JJ. 1982. Dextran sulfate-Mg2+ precipitation procedure for quantitation of high-density-lipoprotein cholesterol.. 28(6):1379-1388. https://doi.org/10.1093/clinchem/28.6.1379
16.
Wahl GM, Stern M, Stark GR. 1979. Efficient transfer of large DNA fragments from agarose gels to diazobenzyloxymethyl-paper and rapid hybridization by using dextran sulfate.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 76(8):3683-3687. https://doi.org/10.1073/pnas.76.8.3683
17.
Kent PW, Hichens M, Ward PFV. 1958. Displacement fractionation of deoxyribonucleoproteins by heparin and dextran sulphate. 68(4):568-572. https://doi.org/10.1042/bj0680568
18.
Vazquez D, Monro R. 1967. Effects of some inhibitors of protein synthesis on the binding of aminoacyl tRNA to ribosomal subunits. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Nucleic Acids and Protein Synthesis. 142(1):155-173. https://doi.org/10.1016/0005-2787(67)90524-2
19.
Miyazawa F, Olijnyk O, Tilley C, Tamaoki T. 1967. Interactions between dextran sulfate and Escherichia coli ribosomes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Nucleic Acids and Protein Synthesis. 145(1):96-104. https://doi.org/10.1016/0005-2787(67)90658-2
20.
Philipson L, Kaufman M. 1964. The efficiency of ribonuclease inhibitors tested with viral ribonucleic acid as substrate. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Specialized Section on Nucleic Acids and Related Subjects. 80(1):151-154. https://doi.org/10.1016/0926-6550(64)90207-5
21.
Ascione R, Arlinghaus RB. 1970. Characterization and cell-free activity of polyribosomes isolated from baby hamster kidney cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Nucleic Acids and Protein Synthesis. 204(2):478-488. https://doi.org/10.1016/0005-2787(70)90168-1
22.
Walter H, Johansson G. 1986. Partitioning in aqueous two-phase systems: An overview. Analytical Biochemistry. 155(2):215-242. https://doi.org/10.1016/0003-2697(86)90431-8
23.
SANDERS FK, SMITH JD. 1970. Effect of Collagen and Acid Polysaccharides on the Growth of BHK/21 Cells in Semi-solid Media. Nature. 227(5257):513-515. https://doi.org/10.1038/227513a0
24.
Sasaki S, Noguchi H. 1959. Interaction of Fibrinogen with Dextran Sulfate. 43(1):1-12. https://doi.org/10.1085/jgp.43.1.1
25.
Bengtsson S, Philipson L, Persson H, Laurent TC. 1964. The basis for the interaction between attenuated poliovirus and polyions. Virology. 24(4):617-625. https://doi.org/10.1016/0042-6822(64)90216-8