Standardowy protokół odwrotnej transkrypcji
Odwrotna transkrypcja
Odwrotna transkrypcja (RT) to proces przekształcania RNA w cDNA przy użyciu enzymu odwrotnej transkryptazy i dNTP.
Etap RT może być wykonywany na całkowitym RNA, dzięki czemu wytwarzany jest globalny cDNA, który jest reprezentatywny dla wszystkich transkryptów RNA w próbce (zwykle za pomocą protokołu dwuetapowego) lub w podejściu specyficznym dla genu, w którym tylko RNA będący przedmiotem zainteresowania jest przekształcany w cDNA (zwykle zgodnie z protokołem jednoetapowym).
Poniższe eksperymenty można wykorzystać jako podstawowe protokoły RT, które można modyfikować w celu spełnienia określonych wymagań. Zwyczajowo albo przygotowuje się cDNA przy użyciu dwuetapowego procesu z późniejszym rozcieńczeniem cDNA przed dodaniem go do PCR/qPCR, albo przygotowuje się jednoetapową reakcję, w której oba procesy są przeprowadzane sekwencyjnie.
Sprzęt
- Standardowy aparat PCR lub blok grzewczy
- Okap z przepływem laminarnym do konfiguracji RT (opcjonalnie)
Odczynniki
- RNA (roztwór podstawowy około 1 μg/μL).
- ReadyScript® dwuetapowy zestaw do syntezy cDNA (RDRT). Alternatywne zestawy do odwrotnej transkrypcji mogą być również używane w połączeniu ze starterami oligo-dT i/lub starterami losowymi.
- Woda klasy PCR: Woda klasy PCR (W1754 lub W4502) w podwielokrotnościach 20 ml; zamrozić; użyć świeżej podwielokrotności do każdej reakcji.
Dostawy
- Filtr sterylny końcówki do pipet
- Sterylne 1.5 ml zakręcane probówki do mikrowirówki (CLS430909)
- Probówki i płytki do PCR, wybierz jeden z formatów:
- Pojedyncze cienkościenne probówki PCR o pojemności 200 μL (Z374873 lub P3114)
- Płytki
- Płytki 96-dołkowe (Z374903)
- Płytki 384-dołkowe (Z374911)
- Uszczelki lub zakrętki do płytek
- Folie uszczelniające ThermalSeal RTS™ (Z734438)
- Folia ThermalSeal RT2RR™ (Z722553)
Metoda
Przygotowanie
- Umieść składniki zestawu ReadyScript® i próbki RNA na lodzie.
- Wymieszaj, a następnie krótko odwiruj, aby zebrać zawartość na dnie probówki.
Reakcja
- Określ liczbę wymaganych reakcji, w tym kontroli. Oblicz objętość każdego składnika wymaganą dla wszystkich reakcji (pozostaw 10% więcej na błędy pipetowania) i połącz odczynniki zgodnie z Tabelą P10-26 używając probówek o pojemności 0,2 ml lub 96-dołkowej płytki z lodem. Jeśli używasz płytki PCR, postępuj zgodnie ze schematem płytki, aby upewnić się, że odczynniki są dodawane do odpowiednich studzienek.
Odczynnik | Objętość (μL) na pojedynczą reakcję 20 μL |
---|---|
ReadyScript®cDNA Synthesis Mix (5× RT blend) | 4 |
Total RNA template-variable (1 μg to 10 pg) | 1 |
PCR grade water | 15 |
- Po zamknięciu każdej reakcji, delikatnie wymieszaj zawartość. Odwiruj krótko, aby zebrać składniki na dnie probówki reakcyjnej.
- Inkubuj mieszaninę reakcyjną zgodnie z Tabelą P10-27.
Temperatura (°C) | Czas (min) |
---|---|
25 | 5 |
42 | 30 |
85 | 5 |
4 | Hold |
- Po zakończeniu syntezy cDNA użyj 1:5 do 1:10 reakcji pierwszej nici (2-4 μL) do amplifikacji PCR.
Uwaga: przy użyciu odczynników ReadyScript®, 2-4 μL nierozcieńczonego cDNA można dodać do PCR bez powodowania inhibicji. W razie potrzeby produkt cDNA można rozcieńczyć 10 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,1 mM EDTA i przechowywać w temperaturze -20 °C.
Network error: Failed to fetch