Merck
Strona głównaProjektowanie i optymalizacja reakcjiOdczynnik Bestmann-Ohira: Alkiny z aldehydów
Odczynnik Bestmann-Ohira: Alkiny z aldehydów
Chemia acetylenowa była i pozostaje ważnym elementem nauk molekularnych. Jej potencjał i szerokie zastosowania obejmują syntezę organiczną, materiałoznawstwo i chemię bioorganiczną. Niektóre przykłady to enediyny (środki rozszczepiające DNA), narzędzia "click chemistry" i bloki budulcowe. W konsekwencji wywołuje to zapotrzebowanie na wydajne syntezy alkinów.
Fosfonian dimetylodiazometylu (DAMP) został wykorzystany jako odczynnik do syntezy alkinów z aldehydów.1,2 Metoda ta jest szeroko stosowaną alternatywą dla dłużej znanej metody Corey-Fuchsa 3 i pokrewnych procedur.4,5 Główną wadą DAMP jest to, że odczynnik powinien być przygotowany świeżo i wyizolowany przed metalizacją za pomocą KOtBu w niskich temperaturach w atmosferze gazu obojętnego. Metoda Corey-Fuchsa obejmuje reakcje Wittiga dające 1,1-dibromoolefiny, a następnie eliminację halogenowodoru. Te dwuetapowe procedury wymagają użycia silnych zasad, zwykle w niskich temperaturach i atmosferze gazu obojętnego. Aby zaradzić powyższym niedociągnięciom, Bestmann zgłosił bardziej przyjazny dla środowiska protokół syntezy alkinów z aldehydów przy użyciu fosfonianu dimetylo (1-diazo-2-oksopropylu) w jednym garnku (Schemat 1).6-8
bestmann-ohira
Schemat 1.Synteza alkinów z aldehydów w jednym donorze.
Zagrożenia szczególne: Substancje żrące, drażniące i łatwopalne (Uwaga: Aby uzyskać pełne zrozumienie wszystkich powiązanych zagrożeń, należy zapoznać się z kartą charakterystyki każdego składnika według numeru MatNo).
Ogólna procedura eksperymentalna:
  1. Złożyć kolbę reakcyjną o pojemności 50 ml z 3-szyjkową kolbą reakcyjną ze skraplaczem zwieńczonym korkiem o dużym otworze prowadzącym do bąbelka argonu i termometru.
  2. Płukać kolbę argonem przez 30 minut.
  3. Doładować aldehyd za pomocą strzykawki i węglan potasu za pomocą lejka do proszków do kolby reakcyjnej pod ciśnieniem argonu.
  4. Odgazować substancje stałe przez ewakuację i zasypanie argonem przez łącznie trzy cykle; następnie umieścić kolbę reakcyjną pod niewielkim nadciśnieniem argonu.
  5. Doładować suchy metanol za pomocą kaniuli pod ciśnieniem argonu.
  6. Mieszać mieszaninę reakcyjną w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Zaobserwowano słaby szary mętny roztwór.
  7. Doładować roztwór fosfonianu dimetylu (1-diazo-2-oksopropylu) (10% w acetonitrylu) pod ciśnieniem argonu.
  8. Mieszać mieszaninę reakcyjną w atmosferze argonu w temperaturze pokojowej przez 4 godziny.
  9. Kontrolować reakcję za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (R= 0.80, 100% heksany).
  10. Rozcieńczyć mieszaninę reakcyjną eterem dietylowym.
  11. Przemyć mieszaninę reakcyjną 5% wodnym roztworem wodorowęglanu sodu i wysuszyć nad siarczanem sodu.
  12. Odparowanie rozpuszczalnika daje alkin.
Przykład reprezentatywny:
Pierwszy eksperyment został przeprowadzony z użyciem 4-chlorobenzaldehydu i roztworu fosfonianu dimetylu (1-diazo-2-oksopropylo) (10% w acetonitrylu, 742724) w celu walidacji metody literaturowej (Schemat 2).
bestmann-ohira
Schemat 2.Synteza 1-chloro-4-etynylobenzenu z 4-chlorobenzaldehydu.
1-chloro-4-etynylobenzen:4-chlorobenzaldehyd i węglan potasu umieszczono w suszonej w piecu kolbie okrągłodennej. Zastosowano próżnię, a następnie kolbę wypełniono argonem (powtórzono dwukrotnie). Dodano bezwodny metanol i mieszano mieszaninę w temperaturze pokojowej w atmosferze argonu przez 30 minut. Do słabo zmętniałej mieszaniny reakcyjnej dodano roztwór (1-diazo-2-oksopropylo)fosfonianu dimetylu (10% w acetonitrylu). Mieszaninę mieszano w temperaturze pokojowej w atmosferze argonu przez 4 godziny. Reakcję monitorowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Mieszaninę reakcyjną rozcieńczono eterem, przemyto wodnym wodorowęglanem sodu (5%) i wysuszono nad siarczanem sodu. Rozpuszczalnik odparowano otrzymując 1-chloro-4-etynylobenzen.
Chemical FW
DensMatNo.IlośćMole
(x10-3)
Ratio
4-chlorobenzaldehyd140.571.001122160.141 g11
Węglan potasu138.211.003478250.276 g22
Metanol32.040.79132241515 mL370.3370.3
Roztwór fosfonianu dimetylu (1-diazo-2-okso-propylu) (10% w acetonitrylu)192.110.80 -0.857427242.3 mL1.21.2
Eter dietylowy74.120.70629608225 mL238.12238.12
Dwuwęglan sodu84.011.004016762.5 g29.7529.75
Mając zoptymalizowane warunki, zastosowaliśmy tę metodologię do innych aldehydów (Schemat 3) zawierających heterocykle siarki (rów. 1) i łańcuchy alifatyczne (rów. 2), aby zbadać zakres i ograniczenia tej metody.
bestmann-ohira
Schemat 3.Synteza innych alkinów przy użyciu odczynnika Bestmanna-Ohiry.
Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch
Referencje
1.
Seyferth D, Marmor RS. 1971. Copper-catalyzed decomposition of some dimethylphosphono-substituted diazoalkanes. J. Org. Chem.. 36(1):128-136. https://doi.org/10.1021/jo00800a026
2.
Corey E, Fuchs P. 1972. A synthetic method for formyl?ethynyl conversion (RCHO?RC?CH or RC?CR?). Tetrahedron Letters. 13(36):3769-3772. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(01)94157-7
3.
Bestmann HJ, Rippel HC, Dostalek R. 1989. Z-1-vinyliodide durch Wittig-reaktion. Tetrahedron Letters. 30(39):5261-5262. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(01)93757-8
4.
Müller S, Liepold B, Roth GJ, Bestmann HJ. 1996. An Improved One-pot Procedure for the Synthesis of Alkynes from Aldehydes. Synlett. 1996(06):521-522. https://doi.org/10.1055/s-1996-5474
5.
Seyferth D, Marmor RS. 1971. Copper-catalyzed decomposition of some dimethylphosphono-substituted diazoalkanes. J. Org. Chem.. 36(1):128-136. https://doi.org/10.1021/jo00800a026
6.
Corey E, Fuchs P. 1972. A synthetic method for formyl?ethynyl conversion (RCHO?RC?CH or RC?CR?). Tetrahedron Letters. 13(36):3769-3772. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(01)94157-7
7.
Bestmann HJ, Rippel HC, Dostalek R. 1989. Z-1-vinyliodide durch Wittig-reaktion. Tetrahedron Letters. 30(39):5261-5262. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(01)93757-8
8.
Müller S, Liepold B, Roth GJ, Bestmann HJ. 1996. An Improved One-pot Procedure for the Synthesis of Alkynes from Aldehydes. Synlett. 1996(06):521-522. https://doi.org/10.1055/s-1996-5474
Wszystkie powyższe reakcje przeprowadzono również przy użyciu czystego odczynnika (fosfonianu dimetylo (1-diazo-2-oksopropylu)) i uzyskano wydajności podobne do podawanych w literaturze.7