Zobacz pełny obraz zespołu metabolicznego poprzez multipleksowanie biomarkerów metabolicznych
Czytaj więcej o
- Czym jest zespół metaboliczny?
- Biomarkery zespołu metabolicznego
- Multipleksowanie biomarkerów zespołu metabolicznego
- Powiązane testy MILLIPLEX®
Zespół metaboliczny obejmuje połączenie poważnych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca i otyłość. Wielokrotne testy immunologiczne mają kluczowe znaczenie w tych badaniach, ponieważ zapewniają pełny obraz różnych warunków związanych z zespołem metabolicznym, a także oszczędzają cenny czas i objętość próbki.
Co to jest zespół metaboliczny?
Zespół metaboliczny to stan zapalny o niskim stopniu nasilenia, który przyczynia się do kombinacji warunków wpływających na metabolizm i hormony. Otyłość, cukrzyca i związane z nimi schorzenia, określane mianem zespołu metabolicznego, są pilnymi problemami zdrowotnymi. Kluczowe cechy zespołu metabolicznego obejmują:
- Insulinooporność
- Nietolerancja glukozy
- Nadciśnienie tętnicze
- Dyslipidemia
- Otyłość centralna
- Neuropatia
Objawy te są czynnikami ryzyka miażdżycy, choroby wieńcowej, cukrzycy typu 2, chorób nerek, a nawet przedwczesnej śmierci. Dorośli z zespołem metabolicznym wykazują stan zapalny, który może być powiązany z metabolizmem poprzez rozregulowaną produkcję czynników pro- i przeciwzapalnych przez adipocyty.
Biomarkery dla zespołu metabolicznego
Biomarkery zespołu metabolicznego obejmują cytokiny, białka ostrej fazy, cukrzycę i hormony związane z otyłością, a także biomarkery endokrynologiczne. Rozszerzające się portfolio multipleksowych testów metabolicznych MILLIPLEX® pomaga wykrywać biomarkery endokrynologiczne, hormony, insulinopodobne czynniki wzrostu i białka wiążące, miokiny, biomarkery metabolizmu kości i inne, aby przyspieszyć badania nad zespołem metabolicznym.
Multipleksowanie biomarkerów zespołu metabolicznego
Multipleksowanie biomarkerów zespołu metabolicznego pozwala badaczom uzyskać pełny obraz różnych stanów związanych z zespołem metabolicznym. Poniższe wykresy na Rysunku 1 przedstawiają dane dla wybranych analitów próbek ludzkiego osocza/surowicy badanych przy użyciu MILLIPLEX® Human Metabolic Hormone Panel V3.
.
Rysunek 1. Dwie grupy kontrolnej surowicy/osocza bez cukrzycy, na czczo (n=14) i po posiłku (n=14), zostały pozyskane komercyjnie i przeprowadzone zgodnie z protokołem w Human Metabolic Hormone Panel V3 (nr kat. HMH3-34K).
Hormony cukrzycowe, metaboliczne i jelitowe
Hormony jelitowe regulują motorykę i wydzielanie jelit, wydzielanie hormonów wysepek trzustkowych, przyjmowanie pokarmu i wydatkowanie energii.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Jeśli nie możesz znaleźć testu, którego szukasz, oferujemy również usługi w zakresie niestandardowych testów, aby pomóc w multipleksowaniu po swojemu i opracowaniu odpowiedniego testu do badań.