GE10600053
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600053
arkusz szer. × dł.
200 mm × 200 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
Zastosowanie
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Wysoka zdolność wiązania.
- Wszechstronny, wytrzymały i doskonały stosunek sygnału do szumu.
- Optymalny do zastosowań, w których wymagane jest usuwanie i reprobowanie.
- Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)