Kluczowe dokumenty
V900041
Potassium phosphate monobasic
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Formularz
powder
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
gęstość
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?