V800118
Chloroform
AR, contains 1-2% ethanol as stabilizer, ≥99.5%
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
zawiera
1-2% ethanol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash