V800036
Ammonium hydrogen difluoride
AR, ≥95%
Synonim(y):
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥95%
Postać
crystals
mp
125 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
ciąg SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Klucz InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1