Kluczowe dokumenty
1724419
USP
3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isothiazole monohydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
10 MG
5720,00 zł
5720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
5720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
5720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ziprasidone
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1nc(c3c1cccc3)N2CCNCC2.Cl
InChI
1S/C11H13N3S.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Klucz InChI
DOQLJTKEUIJSKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny monochlorku 3-(piperazyn-1-ylo)benzo[d]izotiazolu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Ziprasidone Hydrochloride
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)