Merck
1705367
USP
Ulipristal acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CDB-2914
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
rodzina API
ulipristal
opakowanie
pkg of 200 mg
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O=C(C)[C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C[C@@]21C)=O
InChI
1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1
Klucz InChI
OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny octanu uliprystalu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Działania biochem./fizjol.
Octan uliprystalu jest selektywnym modulatorem receptora progesteronu (SPRM) o aktywności częściowego antagonisty selektywnego tkankowo. Ma zastosowanie kliniczne zarówno jako awaryjny środek antykoncepcyjny, jak i w leczeniu mięśniaków macicy. Octan uliprystalu działa jako częściowy antagonista osi podwzgórze-przysadka-jajnik, hamując lub opóźniając owulację bez wpływu na implantację ludzkiego zarodka. Jako antagonista progesteronu, octan uliprystalu selektywnie hamuje neowaskularyzację, proliferację komórek i przeżycie w komórkach mięśniaków macicy, ale nie w normalnych komórkach mięśniówki macicy.
Octan uliprystalu jest selektywnym modulatorem receptora progesteronu (SPRM); środek antykoncepcyjny i leczenie guzów włóknistych.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)