Przejdź do
1642358
USP
Sunitinib malate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (2S)-2-hydroxybutanedioic acid (1:1) salt, SU 011248, SU 11248, SU112248
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27FN4O2 · C4H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
7420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sunitinib
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
InChI
1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1
InChI key
LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14634281065276SML3117
USP
USP
1463428
Nilotinib
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
sunitinib
API family
nilotinib
API family
bendamustine
API family
-
packaging
pkg of 200 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Sunitinib malate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Sunitinib malate is a receptor tyrosine kinase inhibitor, which targets VEGF-R1, VEGF-R2, VEGF-R3, PDGF-Rα, PDGF-Rβ, KIT, FLT3, CSF-1R, and RET. Sunitinib malate is an anticancer drug.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1642358-200MG04065268439746