Przejdź do
SML3117
N-Desethyl sunitinib hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide hydrochloride, N-Desethylsunitinib hydrochloride, N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide hydrochloride, SU 12662 hydrochloride, SU12662 hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23FN4O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.42 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCNCC)C
InChI
1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-
InChI key
LIZNIAKSBJKPQC-GDNBJRDFSA-N
Biochem/physiol Actions
Multi-target tyrosine kinase inhibitor (TKI); major and pharmacologically active metabolite of an anticancer drug sunitinib;
N-Desethyl sunitinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor that is a major active metabolite of an anticancer drug sunitinib. N-Desethyl sunitinib has a similar kinase inhibitory effect as sunitinib. In patients, plasma sunitinib and N-desethyl sunitinib accounts for 42% and 24%, respectively. Thus N-desethyl sunitinib accounts for one third of the therapeutic effect of oral sunitinib.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1576SML2425SML3369
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
blood vessel,Bone marrow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)