Key Documents
1589109
USP
Pyruvic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
tw
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
gęstość
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup