Kluczowe dokumenty
1288805
USP
Genistin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone 7-glucoside, Genistein 7-glucoside, Genistein-7-O-β-D-glucopyranoside, Genistoside, NSC 5112
Wybierz wielkość
5520,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5520,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
genistin
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Also, for use with USP monographs such as:
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
- Powdered Soy Isoflavones Extract
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)