Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7390,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clopidogrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
InChI key
FDEODCTUSIWGLK-XFULWGLBSA-N
General description
Application
- Clopidogrel Bisulfate
- Tabletki klopidogrelu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format - |
| API family clopidogrel | API family clopidogrel | API family clopidogrel | API family clopidogrel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek C związany z klopidogrelem
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?