Kluczowe dokumenty
Z777293
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
1 PKG
7350,00 zł
7350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
7350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
7350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Antibodix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 602NP5-4615
opakowanie
1 ea of
Parametry
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak cation exchange phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)