Z777219
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Wybierz wielkość
6220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6220,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L50
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 403NP3-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podręcznik użytkownika Proteomix
Informacje prawne
Zastosowanie
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters