Z227021
Spherisorb® NH2 Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
agency
suitable for USP L8
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 4 ea
zakres etykietowania
1.9% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
5 μm
kompatybilność
for use with 3.0 to 4.6 mm column
metoda separacji
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)