Kluczowe dokumenty
Z226149
Nucleosil® Si HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Nucleosil®
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
silica
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)