Merck
Z227129
Nucleosil® Guard Column
phase silica, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Nucleosil®
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
kompatybilność
for use with 3.0 to 4.6 mm column
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta