Merck
Y0002266
Zidovudine for system suitability A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
Wybierz wielkość
10 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
Beilstein:
3595791
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rodzina API
zidovudine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
113-115 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Klucz InChI
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej Farmakopei..
Zastosowanie
Zidovudine for system suitability Wzorzec referencyjny EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)