Kluczowe dokumenty
Y0002237
Piperacillin impurity I
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Formyl-3-mercaptovaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.22
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
piperacillin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Piperacillin impurity I EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)