Y0002228
Regorafenib impurity FP-C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
regorafenib
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)