Kluczowe dokumenty
Y0002172
Tilidine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(1R,2S)-rel-2-(Dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.37
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
rodzina API
tilidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@H]1C(CCC=C1)(c2ccccc2)C(=O)OCC)(C)C
InChI
1S/C17H23NO2/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3/t15-,17?/m1/s1
Klucz InChI
WDEFBBTXULIOBB-LDCVWXEPSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tilidine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)