This is a product of the European Pharmacopoeia. The expiration date or stability is not determined. Please visit the European Pharmacopeia website for more information and download the leaflet:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0002124
Kluczowe dokumenty
Y0002124
Vincamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
628,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
628,00 zł
Polecane produkty
rodzina API
vinca minor
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
232 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
Klucz InChI
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
How long is Vincamine CRS (Cat. # Y0002124) stable at room temperature in powder form? The item arrived at room temperature with no indication that it should be stored between 4-8C. Also, is it soluble in DMSO?