Merck
Y0002115
Benserazide for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Benserazide hydrochloride, DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
Wybierz wielkość
10 MG
628,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
628,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rodzina API
benserazide
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Klucz InChI
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DDC(1644)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Benserazyd do identyfikacji szczytowej Wzorzec referencyjny EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)