Kluczowe dokumenty
Y0001806
Pregabalin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
pregabalin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1C[C@H](CC1=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
GUGXRXLTTHFKHC-ZETCQYMHSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)